Fortfahren mit
EP5427762000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5430 R, for use with 5430
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5427762000 (Global)
€ 270,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5427762000 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5430 R, for use with 5430
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EP5427756000EP5409711008EP5820761008
compatibility
for use with 5430 R
compatibility
for use with 5430 R
compatibility
for use with 5427 R
compatibility
for use with 5804 , for use with 5804 R, for use with 5810 R
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5427762000 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5427756000 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409711008
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820761008 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
feature
aerosol-tight
feature
not aerosol-tight
feature
aerosol-tight
feature
aerosol-tight
material
aluminum
material
polypropylene
material
-
material
aluminum
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)