Fortfahren mit
EP5420000040
Eppendorf® Centrifuge 5420
keypad, refrigerated: no, with rotor FA-24x2, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonym(e):
Centrifuge 5420 - Microcentrifuge, Eppendorf® 120 V Centrifuge 5420
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161701
Feature:
CE compliant, CSA approved, refrigerated: no, keypad, with rotor FA-24x2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
CE compliant, CSA approved, refrigerated: no, keypad, with rotor FA-24x2
Application
Centrifugation
Features and Benefits
with keypad control panel for easy cleaningwith aerosol-tight Rotor FA-24x2non-refrigerated120 V, 50 – 60 Hz
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Centrifuge 5420
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)