Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 269,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5427 R
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5409701002 (Global)
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
aluminum
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409701002 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5427 R
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Eppendorf® 5409701002 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5409703005 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5409707000 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5409709003 (Global) |
| compatibility for use with 5427 R | compatibility for use with 5427 R | compatibility for use with 5427 R | compatibility for use with 5427 R |
| feature aerosol-tight | feature aerosol-tight | feature aerosol-tight | feature non aerosol tight |
| material aluminum | material aluminum | material aluminum | material polypropylene |
| technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EP5409701002-1EA | 04061835084685 |