Fortfahren mit
EP0030120191
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 1.5 mL, amber, pack of 1000 ea
Synonym(e):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121702
Material:
amber , amber cap, amber tube, cap (plug seal), conical bottom, polypropylene cap, polypropylene tube
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
amber , amber cap, amber tube, cap (plug seal), conical bottom, polypropylene cap, polypropylene tube
feature
graduations
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030120191
capacity
1.5 mL
Features and Benefits
  • The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
  • g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
  • The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
  • The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
  • Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
  • Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
  • The polypropylene protects against chemical and mechanical stress, and extreme temperature.
Other Notes
Manufactured without slip agents, plasticizers, and biocides substances that negatively affect bio-assay results.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EP0030120094EP0030123328EP0030123344
material
amber , amber tube, conical bottom, polypropylene tube, amber cap, polypropylene cap, cap (plug seal)
material
cap (plug seal), colorless , colorless cap, colorless tube, polypropylene cap, polypropylene tube, round bottom
material
cap (plug seal), colorless , colorless cap, colorless tube, conical bottom
material
cap (plug seal), colorless , colorless cap, colorless tube, round bottom
capacity
1.5 mL
capacity
2.0 mL
capacity
1.5 mL
capacity
2.0 mL
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
feature
graduations
feature
graduations, neck thread Push fit
feature
graduations, neck thread Push fit
feature
graduations, neck thread Push fit
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030120191
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030120094
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030123328
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030123344
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)