Fortfahren mit
EMU196801
MISSION® esiRNA
targeting mouse Scn1a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGCAAACAGTGCTTGTACCACCAGGACCTGACAGCTTCAACTTCTTCACCAGAGAATCCCTTGCAGCTATTGAAAGGCGCATTGCAGAAGAGAAGGCTAAGAATCCCAAGCCAGACAAAAAAGATGATGATGAAAATGGCCCAAAGCCAAACAGTGACTTGGAAGCTGGGAAGAACCTTCCATTTATCTATGGAGACATTCCTCCAGAGATGGTGTCGGAGCCTCTGGAGGACCTGGACCCCTACTATATCAATAAGAAGACTTTTATAGTATTGAATAAAGGGAAGGCCATCTTCCGGTTCAGTGCCACCTCCGCCCTGTACATTTTAACACCCTTCAATCCTCTTAGGAAAATAGCTATTAAGATTTTGGTACACTCATTATTCAGCATGTTAATCATGTGCACTATTTTGACAAACTGTGTATTTATGACAATGAGTAACCCTCCCGACTGGAC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU022941EMU055921EMU048241
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000064329
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019194
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030340
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021643
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... SCN1A(20265), Scn1a(20265)
Gene Information
mouse ... SCN1B(20266), Scn1b(20266)
Gene Information
mouse ... SCNN1A(20276), Scnn1a(20276)
Gene Information
mouse ... SERF1(20365), Serf1(20365)
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGCAAACAGTGCTTGTACCACCAGGACCTGACAGCTTCAACTTCTTCACCAGAGAATCCCTTGCAGCTATTGAAAGGCGCATTGCAGAAGAGAAGGCTAAGAATCCCAAGCCAGACAAAAAAGATGATGATGAAAATGGCCCAAAGCCAAACAGTGACTTGGAAGCTGGGAAGAACCTTCCATTTATCTATGGAGACATTCCTCCAGAGATGGTGTCGGAGCCTCTGGAGGACCTGGACCCCTACTATATCAATAAGAAGACTTTTATAGTATTGAATAAAGGGAAGGCCATCTTCCGGTTCAGTGCCACCTCCGCCCTGTACATTTTAACACCCTTCAATCCTCTTAGGAAAATAGCTATTAAGATTTTGGTACACTCATTATTCAGCATGTTAATCATGTGCACTATTTTGACAAACTGTGTATTTATGACAATGAGTAACCCTCCCGACTGGAC
esiRNA cDNA target sequence
GGCTGTGTATGGGATGACCTTCAAAATCCTGTGCATCTCCTGTAAGCGTCGTAGTGAGACCACCGCCGAAACCTTCACGGAGTGGACCTTCCGCCAGAAGGGGACAGAGGAATTTGTCAAGATCCTACGCTATGAGAATGAGGTGCTGCAGCTGGAGGAAGATGAGCGCTTTGAGGGCCGAGTGGTGTGGAACGGTAGTCGGGGCACCAAGGACCTGCAGGACCTGTCCATCTTCATCACCAACGTCACCTACAACCACTCTGGCGACTACGAATGTCACGTCTACCGTCTCCTCTTCTTTGATAATTATGAGCACAACACCAGCGTCGTCAAGAAGATCCACCTGGAGGTGGTGGACAAGGCCAACAGAGATATGGCATCCATCGTGTCAGAGATCATGATGTACGTGCTCATTGTGGTGTTGACCATATGGCTTGTGGCAGAGATG
esiRNA cDNA target sequence
TGTGCATTCACTCCTGCTTCCAGGAGAACATGATCAAGAAGTGTGGCTGTGCCTACATCTTCTACCCTAAGCCCAAGGGTGTAGAGTTCTGTGACTACCTAAAGCAGAGCTCCTGGGGCTACTGCTACTATAAACTGCAGGCTGCCTTCTCCTTGGATAGCCTGGGCTGCTTCTCCAAGTGCAGGAAGCCGTGCAGTGTGACCAACTACAAGCTCTCTGCTGGCTACTCAAGATGGCCGTCTGTGAAGTCCCAGGATTGGATCTTCGAGATGCTATCCTTGCAGAATAATTACACGATCAACAACAAAAGAAACGGAGTTGCTAAACTCAACATCTTCTTCAAAGAGCTGAACTATAAAACTAATTCGGAGTCTCCCTCTGTCACGATGGTCAGCCTCCTGTCCAACCTGGGCAGCCAGTGGAGCCTGTGGTTCGGCTCATCTGTGCTGTCCGTGGTGGAAATGGCGGAGCTCATCTTCGACCTCCTGGTCATC
esiRNA cDNA target sequence
GTCGCTGTCTTCCAGTCTCCGGCCGGTGGACAGCATGGCCCGTGGAAATCAAAGAGAAATTGCCCGACAGAAAAACATGAAAAAGACCCAGGAAATTAGCAAAGGGAAAAGAAAAGAGGACAGCTTGACTGCCTCTCAGAGAAAGCAGAGGGATTCAGAGATCATGCAACAAAAGCAGAAGATAGCCAATGAGAAGAAATCTATGCAGACAACAGAAAAATGATGACTGGCTTTTTGGAAAACCTGGGTGCTATTGCCAGTGGGTGCATCATACGCTCTAAGATTAAAATTTCACAGTGACTAATCATTATATGTGTTATAACTTGTCCTTATAAAACTATTTTAAACTTTACTCTTCAGCCTATCTTAATGTGATGTTTTAAGACCATCAAAAAATAAAGTACTGACCTTGCATG
NCBI accession no.
NM_018733
NCBI accession no.
NM_011322
NCBI accession no.
NM_011324
NCBI accession no.
NM_011353
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU196801-50UG04061828696437
EMU196801-20UG04061828747337