Fortfahren mit
EMU088071
MISSION® esiRNA
targeting mouse Stac2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTACGTCGCCCTCTACAAGTTCCTGCCTCAGGAGAACAATGACCTGGCTCTGCAGCCTGGAGATCGGATCATGCTGGTGGATGACTCTAACGAAGACTGGTGGAAGGGCAAGATTGGCGACCGAGTTGGCTTCTTCCCAGCCAATTTCGTGCAGCGGGTGAGGCCAGGAGAGAATGTTTGGCGATGCTGTCAGCCTTTCTCTGGAAACAAGGAGCAGGGTTACATGAGCCTCAAGGAGAACCAGATCTGCGTAGGCGTGAGCAGAAGCAAGGATAGCGATGGCTTCATCCGCGTCAGCAGTGGCAAGAAGCGGGGTTTGGTGCCAGCCGACTCCTTGGCAGAGATCTGACAGAAACCGAGAGAACCCAGATGCTACCCCTGCCCATGCCTGGCTCTTGCTTCTGGCCTGAGAAGGAAGCGGGCATCCTGGCCACACCCTTCCTCTCCCAGTCTCTCTCCTAAGCATCACCCGCCCCCACTTAGGAGCCTTCTGCACTGAGGAAGGTTTATTTCTTGGTTGGGGTATCCTG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU064161EMU075121EMU051181
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000017400
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026027
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035459
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020303
Gene Information
mouse ... STAC2(217154), Stac2(217154)
Gene Information
mouse ... STRADB(227154), Stradb(227154)
Gene Information
mouse ... STAB2(192188), Stab2(192188)
Gene Information
mouse ... STC2(20856), Stc2(20856)
esiRNA cDNA target sequence
CCTACGTCGCCCTCTACAAGTTCCTGCCTCAGGAGAACAATGACCTGGCTCTGCAGCCTGGAGATCGGATCATGCTGGTGGATGACTCTAACGAAGACTGGTGGAAGGGCAAGATTGGCGACCGAGTTGGCTTCTTCCCAGCCAATTTCGTGCAGCGGGTGAGGCCAGGAGAGAATGTTTGGCGATGCTGTCAGCCTTTCTCTGGAAACAAGGAGCAGGGTTACATGAGCCTCAAGGAGAACCAGATCTGCGTAGGCGTGAGCAGAAGCAAGGATAGCGATGGCTTCATCCGCGTCAGCAGTGGCAAGAAGCGGGGTTTGGTGCCAGCCGACTCCTTGGCAGAGATCTGACAGAAACCGAGAGAACCCAGATGCTACCCCTGCCCATGCCTGGCTCTTGCTTCTGGCCTGAGAAGGAAGCGGGCATCCTGGCCACACCCTTCCTCTCCCAGTCTCTCTCCTAAGCATCACCCGCCCCCACTTAGGAGCCTTCTGCACTGAGGAAGGTTTATTTCTTGGTTGGGGTATCCTG
esiRNA cDNA target sequence
CCGTATAGCCCACTGGATGTCAGTATTTTTCCTCAGTCAGACTCTAGAATGAGAAATTCCCAGTCAGGAGTAGACTCTGGGATTGGAGAGAGTGTGCTTGTCTCCACTGGAACTCACACAGTCAATAGTGACCGGCTCCATACGCCATCCACAAAGACGTTCTCTCCTGCCTTTTTTAGCTTGGTGCAGCTGTGTTTGCAGCAAGATCCTGAGAAAAGGCCATCAGCAAGCAGTTTGTTGTCCCATGTATTCTTCAAGCAGATGAAAGAAGAAAGCCAGGATTCCATACTTCCCCTGTTGCCACCTGCTTATAACAGGCCATCAGCGTCACTGCAGCCAGTGTCGCCGTGGAGCGAGCTGGAATTCCAGTTTCCTGATGACAAAGACCCAGTGTGGGAATTCTAGGGTTGC
esiRNA cDNA target sequence
TCCTTTGTGGATGGTGACAATGCAGCCACAAACGGGGTGGTCCACATCATCAACAAGGTGCTAATCCCCCAAAGAGGTCTAACTGGCTCCTTACCCAGTCTACTCACCCGTCTGGAACAGATGCCTGACTATTCCATCTTCCGGGGCTACATCATTCATTACAATCTGGCAAGTGCAATCGAGGCTGCAGATGCTTATACTGTATTTGTGCCAAACAATGAAGCCATCGAAAGTTATATCAGGGAGAAGAAAGCCACCTCTCTAAAGGAAGACATTCTTCAATACCACGTGGTCCTGGGGGAAAAGCTCCTGAGGAATGACTTGCACAACGGCATGCACCGAGAGACGATGCTGGGCTTCTCCTACCTCCTCGCCTTCTTTCTCCACAATGACCAGCTGTATGTAAATGAAGCTCCAATAAACTACACCAATGTGGCCACTG
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCACTGTTTGGTCAATGCCGGGGACGTGGGCTGTGGTGTGTTTGAGTGTTTCGAGAACAACTCTTGTGAAATCCAGGGTTTACATGGGATTTGCATGACGTTTCTGCACAACGCTGGAAAATTCGATGCCCAGGGAAAGTCATTCATCAAGGATGCCCTGAGGTGCAAGGCCCATGCCCTGCGTCATAAATTTGGCTGCATCAGCAGGAAGTGTCCAGCAATTAGGGAAATGGTTTTCCAGTTGCAGAGGGAATGCTATCTGAAGCATGACCTGTGCTCCGCAGCCCAGGAGAACGTCGGTGTGATTGTGGAGATGATTCATTTCAAGGATCTCCTGCTGCATGAGCCCTATGTGGACCTTGTGAACCTGCTGCTGACCTGCGGGGAAGATGTGAAGGAGGCAGTCACCCGCAGCGTCCAGGCTCAGTGTGAACAG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU088071-50UG04061828866267
EMU088071-20UG04061828522781