Fortfahren mit
EMU050641
MISSION® esiRNA
targeting mouse Loxl1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTATGCCTGCACCTCTCACACGCAGGGCCTGAGTCCAGGCTGCTATGACACATACAATGCGGACATTGACTGCCAGTGGATCGACATAACTGATGTGCAGCCTGGGAACTACATCCTCAAGGTGCACGTGAACCCCAAGTACATTGTTCTGGAGTCTGACTTCACCAACAACGTGGTGAGATGCAACATCCACTACACAGGTCGCTACGTTTCTACAACAAACTGCAAAATCGTCCAGTCCTGATCTGAGTGGACAGAGCCCCCCTTGTCTCTCCTTGAAAAGCAGGACCTGCTTCCAGGCAGCCTCCCCCATGAGGCTCAGCCGCCTAGCCCAAGGCAAAGGCAGCTGGCCGCTGGGGCATCCCTCCCTGCCGGCCTCAGGGAGTGAACATGGACCCAAACCACAGGGATTCTGGATGCCAGACCCTGTCTTGT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU062351EMU034011EMU024491
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032334
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024529
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034205
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034648
Gene Information
mouse ... LOXL1(16949), Loxl1(16949)
Gene Information
mouse ... LOX(16948), Lox(16948)
Gene Information
mouse ... LOXL2(100862072), Loxl2(94352)
Gene Information
mouse ... LRRN1(16979), Lrrn1(16979)
esiRNA cDNA target sequence
CTATGCCTGCACCTCTCACACGCAGGGCCTGAGTCCAGGCTGCTATGACACATACAATGCGGACATTGACTGCCAGTGGATCGACATAACTGATGTGCAGCCTGGGAACTACATCCTCAAGGTGCACGTGAACCCCAAGTACATTGTTCTGGAGTCTGACTTCACCAACAACGTGGTGAGATGCAACATCCACTACACAGGTCGCTACGTTTCTACAACAAACTGCAAAATCGTCCAGTCCTGATCTGAGTGGACAGAGCCCCCCTTGTCTCTCCTTGAAAAGCAGGACCTGCTTCCAGGCAGCCTCCCCCATGAGGCTCAGCCGCCTAGCCCAAGGCAAAGGCAGCTGGCCGCTGGGGCATCCCTCCCTGCCGGCCTCAGGGAGTGAACATGGACCCAAACCACAGGGATTCTGGATGCCAGACCCTGTCTTGT
esiRNA cDNA target sequence
AGGGCGGATGTCAGAGACTATGACCACAGGGTACTGCTACGATTTCCGCAAAGAGTGAAGAACCAAGGGACATCGGACTTCTTACCAAGCCGCCCTCGGTACTCCTGGGAGTGGCACAGCTGTCACCAACATTACCACAGCATGGACGAATTCAGCCACTATGACCTGCTTGATGCCAACACACAGAGGAGAGTGGCTGAAGGCCACAAAGCAAGCTTCTGTCTGGAGGACACGTCCTGTGACTATGGGTACCACAGGCGCTTTGGCTGCACTGCACACACACAGGGATTGAGTCCTGGATGTTATGACACCTATGCGGCAGACATAGACTGCCAGTGGATTGATATTACAGATGTACAACCTGGAAACTACATTCTAAAGGTCAGTGTAAACCCCAGCTACCTGG
esiRNA cDNA target sequence
TGGGCTATGTAGAGGCCAAGTCCTGGGCTGCCAGCTCCTCCTACGGTCCAGGCGAAGGCCCCATCTGGTTGGACAATATCTACTGTACTGGCAAAGAGTCGACCCTGGCATCTTGCTCCTCCAATGGCTGGGGTGTCACTGACTGCAAGCACACTGAAGACGTTGGAGTGGTGTGTAGTGAGAAAAGAATTCCTGGCTTCAAATTTGACAATTCGTTGATCAACCAAATAGAGAGCCTAAATATACAGGTGGAAGACATCCGGATTCGGCCCATCCTTTCTGCCTTTCGCCATCGCAAGCCTGTGACAGAGGGCTACGTGGAGGTGAAGGAGGGCAAGGCTTGGAAGCAGATCTGCAACAAACACTGGACAGCCAAGAATTCCCACGTGGTCTGTGGCATGTTCGGCTTCCCTGCAGAGAAGACCTACAACCCCAAAGCCTATAAAACCTTTGCCTCGCGGAGGAAGCTGCGTTACTGGAAG
esiRNA cDNA target sequence
TAATGACCTCCGCCTAACCAGGATCCCTGGCAACCTCTCTAGTGACACACAAGTGCTTCTCTTACAGAGCAATAACATCGCCAAGACCGTGGACGAGCTGCAGCAGCTCTTCAACTTGACCGAGCTGGATTTCTCCCAGAACAACTTTACAAACATCAAAGAGGTAGGGCTGGCAAACTTGACCCAGCTCACAACCCTGCATCTAGAGGAAAATCAGATTTCAGAGATGACGGATTACTGTCTGCAAGACCTCAGCAACCTTCAAGAACTCTACATCAACCACAACCAGATCAGCACAATCTCTGCCAACGCCTTTTCTGGCTTGAAAAATCTCTTGAGGCTGCACCTGAATTCCAATAAGTTGAAAGTGATCGATAGCCGCTGGTTTGATTCCACTCCCAACCTGGAAATTCTCATGATTGGGGAAAACCCTGTGATTGGAATCCTGGACA
NCBI accession no.
NM_010729
NCBI accession no.
NM_010728
NCBI accession no.
NP_201582
NCBI accession no.
NM_008516
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU050641-20UG04061828510344
EMU050641-50UG04061828284887