Fortfahren mit
EMU050341
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sesn2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TAGCCTGCAGCCTCACCTATAACACCATCGCCATGCACAGTGGCGTGGACACCTCCATGCTCCGCAGGGCCATCTGGAACTACATCCACTGCGTCTTTGGCATCAGATACGATGACTATGATTACGGCGAGGTAAACCAGCTCCTGGAACGGAACCTCAAAATCTATATCAAGACGGTGGCCTGCTACCCTGAGAAGACGACCCGTAGGATGTACAACCTCTTTTGGAGGCACTTCCGCCACTCAGAGAAGGTTCATGTGAACTTGCTGCTCCTTGAAGCCCGCATGCAAGCGGCCCTGCTCTATGCCCTGCGCGCCATCACCCGCTACATGACCTGACTACCCCGTACGCAGGACCAGCACCAGGAGCAGCTGACCCTGGTCCACCGTCCTCTGTGCAAGGACTTCTGTGTCTGGAGACAGATCTGGGAAGG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU020851EMU178621EMU019761
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028893
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000042138
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038332
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035559
esiRNA cDNA target sequence
TAGCCTGCAGCCTCACCTATAACACCATCGCCATGCACAGTGGCGTGGACACCTCCATGCTCCGCAGGGCCATCTGGAACTACATCCACTGCGTCTTTGGCATCAGATACGATGACTATGATTACGGCGAGGTAAACCAGCTCCTGGAACGGAACCTCAAAATCTATATCAAGACGGTGGCCTGCTACCCTGAGAAGACGACCCGTAGGATGTACAACCTCTTTTGGAGGCACTTCCGCCACTCAGAGAAGGTTCATGTGAACTTGCTGCTCCTTGAAGCCCGCATGCAAGCGGCCCTGCTCTATGCCCTGCGCGCCATCACCCGCTACATGACCTGACTACCCCGTACGCAGGACCAGCACCAGGAGCAGCTGACCCTGGTCCACCGTCCTCTGTGCAAGGACTTCTGTGTCTGGAGACAGATCTGGGAAGG
esiRNA cDNA target sequence
AGTCGGGTGAAAGAACATGGTGTTGGGAAAAGAAAGAGCAGTTACACATTTGAACAGTTGGAACAGGTGTTTGGTCAGGGAGGATGGGATGCTCAGCCCTGCCAGCCTGTACTTATTAACAGTAGTGGCTTGTACCAGGAGCTGGAGTCAGATGGCAGCACTATGGAGGACTATTCACAGGAGGACTGGGGAAACCACAGTCAGGAGCTCCATGGCTATCCAACAGATCAGGAATTGGATGAAATGCCAGTTTCAAAGAGAACGTTAAAAATAAAACAAGAGTCTTCTGAAGAGGCACAGAAGCGAGATACCATGCAGAATATTGTACAGATTTTGGAGTCGGTGCAGTTGAAATGGGAACTGTTTCAGAGTTGGACAGACTTCTCAAGGCTCCATCTTTCCAATAAATTGGCCATTTTTGGAATTGGCTATAACACCCGCTG
esiRNA cDNA target sequence
ATGTCCCAACGTTTCGTGTCCAGGACTACTGCTGGGAAGACCATGGTTACTCTCTGGTGAATCGTCTCTATCCAGATGTGGGACAGTTAATTGATGAGAAATTTCACATTGCTTACAATCTAACTTACAATACTATGGCCATGCACAAAGATGTTGATACCTCAATGCTCAGACGGGCTATCTGGAACTATATCCACTGCATGTTTGGAATACGATACGACGACTATGACTATGGGGAAATTAACCAGCTGCTGGATCGTAGCTTTAAAGTTTACATCAAAACCGTCGTGTGCACTCCTGAAAAGGTTACCAAAAGGATGTATGACAGCTTCTGGAGGCAGTTCAAGCACTCTGAGAAGGTCCATGTTAATCTGCTTCTTATAGAAGCTAGGATGCAAGCAGAACTCCTGTATGCTCTGAGAGCCATTACCCGGTATATGACCTGATGCCTCTCCTCCATTAAAGATGACCCTGGAATGAACAGCACATTTAGTGTACAAGGGGATGGAACCAAG
esiRNA cDNA target sequence
CATTCTGGGCGTCTGGTACTTCCTGGGCCTTGGCAGCCTGGAGGGTCAGACACTAGAGGAGAGCTGCCAGGAGCTGCGGGCCAAATTCTGGGACTTCTACAAGGCCGACTGGTGTGTGTGGCCAGCTGCCCAGCTAGTGAACTTCCTCTTCATCCCTTCTCATTTCCGAGTCACCTATATCAATGGGCTGACACTGGGCTGGGACACATACCTGTCCTATCTGAAGTACTGGGTCCCTGAACCCCTTCAGACTCCGGGCTGTGCAGACTGAAACTGAAGCCTGGCAGATGAGTTGGCCGATGGATACACTCCCACAGGAGATTACCGAAGCTGGTCAAAAAGCTCTGGACCATGTCCAAAACCCAGGCTGACTGCCCCTGGGCCAGCAGTCCCTTGAGTCCACCAGAGACTGTTCCCATGTAGAACAGACGCCAGCACA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... SESN2(230784), Sesn2(230784)
Gene Information
mouse ... BC024479(235184)
Gene Information
mouse ... SESN1(140742), Sesn1(140742)
Gene Information
mouse ... BC051227(234384)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_144907
NCBI accession no.
NM_146222
NCBI accession no.
NM_001013370
NCBI accession no.
NM_183170
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hiroko Hamatani et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(6), F708-F717 (2014-07-25)
Sestrin 2, initially identified as a p53 target protein, accumulates in cells exposed to stress and inhibits mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling. In normal rat kidneys, sestrin 2 was selectively expressed in parietal epithelial cells (PECs), identified by the
Shu Wang et al.
Molecular cancer therapeutics, 14(4), 877-888 (2015-01-24)
We previously reported that a pan-PAD inhibitor, YW3-56, activates p53 target genes to inhibit cancer growth. However, the p53-independent anticancer activity and molecular mechanisms of YW3-56 remain largely elusive. Here, gene expression analyses found that ATF4 target genes involved in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU050341-20UG04061831347791
EMU050341-50UG04061828284597