Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGATCACGGTTCAGATTCGTTTCTTGCAGAGCATAAATTACTGGGAAACATCAAAAATGTTGCCAAGACTGCTAATAAGGACCATTTGGTTAATGCCTATAACCATCTTTTTGAAAGTAAGCGTTTCAAGGGTACTGAAACTATAAGTAAAGTGTCTGAACAGGTGAAAAATGTGAAGCTTAGTGACGATAAACCCAAAGACTCCAAGTCTGAAGAGACTCTTGATGAGGGTCCACCAAAATACACAAAATCTATTCTAAAAAAGGGAGATAAAACCAACTTTCCTAAAAAGGGGGATGTTGTTCACTGCTGGTATACAGGGACACTCCCAGATGGGACTGTTTTTGATACTAATATTCAAACAAGTTCAAAGAAGAAGAAAAATGCCAAACCTTTAAGTTTTAAGGTTGGAGTAGGCAAGGTTATCAGAGGATGGGATGAAGCGCTCTTGACTATGAGTAAAGGAGAAAAGGCTCGACTGGAGATCGAACCAGAATGGGCCTACGGAAAGAAAGGACAGCCCGATGCCAAAATTCCACCAAACACC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... FKBP3(30795), Fkbp3(30795)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence AGGATCACGGTTCAGATTCGTTTCTTGCAGAGCATAAATTACTGGGAAACATCAAAAATGTTGCCAAGACTGCTAATAAGGACCATTTGGTTAATGCCTATAACCATCTTTTTGAAAGTAAGCGTTTCAAGGGTACTGAAACTATAAGTAAAGTGTCTGAACAGGTGAAAAATGTGAAGCTTAGTGACGATAAACCCAAAGACTCCAAGTCTGAAGAGACTCTTGATGAGGGTCCACCAAAATACACAAAATCTATTCTAAAAAAGGGAGATAAAACCAACTTTCCTAAAAAGGGGGATGTTGTTCACTGCTGGTATACAGGGACACTCCCAGATGGGACTGTTTTTGATACTAATATTCAAACAAGTTCAAAGAAGAAGAAAAATGCCAAACCTTTAAGTTTTAAGGTTGGAGTAGGCAAGGTTATCAGAGGATGGGATGAAGCGCTCTTGACTATGAGTAAAGGAGAAAAGGCTCGACTGGAGATCGAACCAGAATGGGCCTACGGAAAGAAAGGACAGCCCGATGCCAAAATTCCACCAAACACC | esiRNA cDNA target sequence ATGTTAAGGGAGCCAGCAGAGCCCACAGCCTCGGAGCCGAAACAGTCAGGATCCTTCCGCTACCTGCAGGGCATGCTAGAGGCTGGCGAGGGCGGGGATCGGCCTGGGTCTGGTGGTCCCCGGAACCTCAAACCAGCAGCCAGCAAGCTCGGTGCTCCACTGAGTGGCCTGCAGGGGCTACCAGAGTGCACGCGCTGCGGCCACGGGATCGTGGGAACCATTGTCAAGGCGAGAGACAAGCTCTACCATCCGGAGTGCTTCATGTGCAGCGACTGCGGCCTGAATCTCAAACAGCGTGGGTACTTCTTCCTAGATGAACGGCTGTACTGTGAGAATCACGCCAAGGCTCGAGTCAAGCCGCCGGAGGGATATGATGTGGTGGCTGTATACCCCAATGCTAAGGTGGAACTTGTCTGAGCTGGAAAATCTTGTCTTGCCTCTGCTTCACTTAATGTTCCCTCATGGCCAGTGTAAATATATGTCCTCCTGGCCTTTCTAA | esiRNA cDNA target sequence ACCTATCAGCCCAATGAACGAGAAGAACACCGCTCAGCCGCAGCAGCGGGAAGAGAACGCCCAGCAAATCTTAAATACAGCCATTCCGTTTAGGCAGCGGTCCCCAGGTCTTCTCCCTGAAGCCCTGAAGGTGGGAGTGAGACCGGATCCAGCCAATCAAATTGTAGAGACTCAAGAGATTGAACATCCCGTGGCTGGATTTGAAGGTGACTCTGATCAATTTCAAGTCTCAACCAATGAGATGGCAGAGCACCTCCAAGCTTCTGATCTTTGGTACTGTCCTGATGGGAGTTTTGTAAAGAAGATCATAGTCCCTGGCCATGGCTTAGACAAACCCAAGCTAGGCTCCAAATGCCAAGTGTTGGCTTTGGGATTTCCTTTTGGATCTGGGATGCCAGAGGGCTGGACAGAACTAACCATAGGCATAGGACAATGGAGGGAAAAAATGTGGGGGGAACTCATGGAAAAATGCCTGG | esiRNA cDNA target sequence TGGAGTGAAGAAACGTGTGGACCACTGTCCTATCAAGTCTAGAAAGGGAGATGTCTTACACATGCACTACACGGGAAAGCTAGAAGATGGGACGGAGTTTGACAGCAGCCTACCACAGAACCAGCCCTTTGTTTTCTCCCTTGGCACTGGCCAGGTTATCAAGGGCTGGGACCAGGGGCTGCTGGGGATGTGTGAAGGGGAAAAGCGGAAGTTGGTGATCCCATCCGAGCTGGGGTATGGAGAGCGGGGAGCCCCCCCAAAGATCCCAGGTGGAGCAACCCTGGTGTTTGAGGTGGAGCTGCTCAAGATTGAGAGACGCTCAGAACTGTAGCAGGCTGCAGAGGGCTAGGAGGCCCCCCCCCCGTCAGGGACCAGAACTGTAGCAGGCTGCAGAGGGCTAGGAGGCCCCCATCAGGGACCAGACTGTT |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| Gene Information mouse ... FKBP3(30795), Fkbp3(30795) | Gene Information mouse ... PDLIM4(30794), Pdlim4(30794) | Gene Information mouse ... FKBPL(56299), Fkbpl(56299) | Gene Information mouse ... FKBP2(114841036), Fkbp2(14227) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EMU043261-20UG | 04061828488490 |
| EMU043261-50UG | 04061828263240 |