Fortfahren mit
EHU220591
MISSION® esiRNA
targeting human TMEM150C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTACAGGCATGGATGGGAAGAAATGCAGCGTATGGATGTTCCTACCTCTTGTATTTACTTTGTTTACTTCAGCTGGATTGTGGATAGTATACTTCATAGCTGTGGAAGATGACAAAATTTTACCATTAAATTCAGCTGAAAGGAAACCTGGTGTGAAGCATGCACCATATATAAGCATTGCAGGTGATGATCCTCCTGCAAGCTGTGTGTTTAGTCAAGTTATGAACATGGCAGCCTTCCTAGCCCTTGTGGTAGCTGTTCTGCGCTTCATACAACTGAAACCGAAGGTTTTAAACCCGTGGCTGAATATTAGTGGATTGGTGGCTCTGTGTCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TMEM150C(441027)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU076151EHU071461EHU146431
Gene Information
human ... TMEM150C(441027)
Gene Information
human ... TMEM150A(129303), TMEM150(129303)
Gene Information
human ... TMEM170A(124491)
Gene Information
human ... MTHFD2L(441024)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000249242
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168890
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166822
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163738
esiRNA cDNA target sequence
GTACAGGCATGGATGGGAAGAAATGCAGCGTATGGATGTTCCTACCTCTTGTATTTACTTTGTTTACTTCAGCTGGATTGTGGATAGTATACTTCATAGCTGTGGAAGATGACAAAATTTTACCATTAAATTCAGCTGAAAGGAAACCTGGTGTGAAGCATGCACCATATATAAGCATTGCAGGTGATGATCCTCCTGCAAGCTGTGTGTTTAGTCAAGTTATGAACATGGCAGCCTTCCTAGCCCTTGTGGTAGCTGTTCTGCGCTTCATACAACTGAAACCGAAGGTTTTAAACCCGTGGCTGAATATTAGTGGATTGGTGGCTCTGTGTCTG
esiRNA cDNA target sequence
GAGTCGGCACTCTTGGGTTAACACCACGGCACTCATCACAGGCTGCACCAACGCTGCGGGCCTCTTGGTGGTTGGCAACTTTCAGGTGGATCATGCCAGGTCTCTGCACTACGTTGGAGCTGGCGTGGCCTTCCCTGCGGGGCTGCTCTTTGTTTGCCTGCACTGTGCTCTCTCCTACCAAGGGGCCACCGCCCCGCTGGACCTGGCTGTGGCCTATCTGCGAAGTGTGCTGGCTGTCATCGCCTTTATCACCCTGGTCCTCAGTGGAGTCTTCTTTGTCCATGAGAGTTCTCAGCTGCAACATGGGGCAGCCCTGTGTGAGTGGGTGTGTGTCATCGATATCCTCATTTTCTATGGCACCTTCAGCTACGAGTTTGGGGCAGTCTCCTCAGACACACTGGTGGCTG
esiRNA cDNA target sequence
ACCATTTGAAGCCCTCACACTGGGCACTGGACAGACATTTTGCGTCTTGGTGGTCTCCTTTTTACGGATTTTAGCTACTCTATAGCATACATCCTTATGCTGAGATGTTGAACTTAAACTTTATGGAATCCTCCAAAAGAATACATTATGGAGTGTAGTGTTTTCTTAGTTCTTCAAAGGGAAGCAACTTGGATGAACAGGAACATGAAGGACAACACATCTCAGCCTTTTCTTCATTTTGAAGCTCCTAGAATTGAAGACTTATGTGGACTCCTATTGTTCTCAACCAAAACAAGTCTTTTGGCTTTCTTTTTTGTAGATATTTGATTTAAGCAGTTTTCATGTGTACCTTTACCCAAGCCAAGTCAACAGTGTCTCTGGGGTGGCATCCTTTGCACTGAAATTTACAGTATTCTGTGAGATGTCGCATATTTTGAAGAAACCGTGGAAGA
esiRNA cDNA target sequence
AGAGATTCCATCTTCCAGAGACATGAAGCCATTATTATATCAGGAACCGAAATGGCCAAGCATATCCAGAAAGAAATACAGCGAGGTGTGGAATCATGGGTTTCCCTTGGAAACAGAAGACCTCACCTCAGTATAATTTTAGTGGGAGATAACCCAGCAAGCCATACATATGTCAGGAATAAGATAAGAGCTGCCTCTGCTGTAGGTATTTGTAGTGAGCTCATTCTAAAACCTAAGGATGTTTCTCAGGAAGAACTTTTGGACGTAACTGATCAATTGAATATGGACCCAAGAGTCAGCGGTATATTAGTTCAGTTACCACTACCAGAAGCTGTGCAACTTTGTTCAGGATTTGAAATGCTCGGGATATAAGAGTACACAGGCTTGCTCTTTGTCCAGT
NCBI accession no.
NM_001080506
NCBI accession no.
NM_001031738
NCBI accession no.
NM_145254
NCBI accession no.
NM_001144978
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU220591-50UG04061828739875
EHU220591-20UG04061828791897