Fortfahren mit
EHU147201
MISSION® esiRNA
targeting human DYNLL1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTCGGAAGAGATGCAACAGGACTCGGTGGAGTGCGCTACTCAGGCGCTGGAGAAATACAACATAGAGAAGGACATTGCGGCTCATATCAAGAAGGAATTTGACAAGAAGTACAATCCCACCTGGCATTGCATCGTGGGGAGGAACTTCGGTAGTTATGTGACACATGAAACCAAACACTTCATCTACTTCTACCTGGGCCAAGTGGCCATTCTTCTGTTCAAATCTGGTTAAAAGCATGGACTGTGCCACACACCCAGTGATCCATCCAAAAACAAGGACTGCAGCCTAAATTCCAAATACCAGAGACTGAAATTTTCAGCCTTGCTAAGGGAACATCTCGATGTTTGAACCTTTGTTGTGTTTTGTACAGGGCATTCTCTGTACTAGTTTGTCGTGGTTATAAAACAATTAGCAGAATAGCCTACATTTGTATTTATTTTCTATTCCATACTTCTGCCCACG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DYNLL1(8655)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU123421EHU039851EHU115331
Ensembl | human accession no.
ENSG00000088986
Ensembl | human accession no.
ENSG00000067048
Ensembl | human accession no.
ENSG00000121083
Ensembl | human accession no.
ENSG00000081377
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TGTCGGAAGAGATGCAACAGGACTCGGTGGAGTGCGCTACTCAGGCGCTGGAGAAATACAACATAGAGAAGGACATTGCGGCTCATATCAAGAAGGAATTTGACAAGAAGTACAATCCCACCTGGCATTGCATCGTGGGGAGGAACTTCGGTAGTTATGTGACACATGAAACCAAACACTTCATCTACTTCTACCTGGGCCAAGTGGCCATTCTTCTGTTCAAATCTGGTTAAAAGCATGGACTGTGCCACACACCCAGTGATCCATCCAAAAACAAGGACTGCAGCCTAAATTCCAAATACCAGAGACTGAAATTTTCAGCCTTGCTAAGGGAACATCTCGATGTTTGAACCTTTGTTGTGTTTTGTACAGGGCATTCTCTGTACTAGTTTGTCGTGGTTATAAAACAATTAGCAGAATAGCCTACATTTGTATTTATTTTCTATTCCATACTTCTGCCCACG
esiRNA cDNA target sequence
GGGCGCTATATACCTCCTCACTTAAGGAACAGAGAAGCATCTAAAGGATTCCATGATAAAGACAGTTCAGGTTGGAGTTGCAGCAAAGATAAGGATGCATATAGCAGTTTTGGGTCTCGAGATTCTAGAGGAAAGCCTGGTTATTTCAGTGAACGTGGAAGTGGATCAAGGGGAAGATTTGATGATCGTGGACGGAGTGACTATGATGGTATTGGCAATCGTGAAAGACCTGGCTTTGGCAGATTTGAACGGAGTGGACATAGTCGTTGGTGTGACAAGTCAGTTGAAGATGATTGGTCAAAACCACTTCCACCAAGTGAACGCTTGGAGCAAGAACTGTTTTCTGGAGGAAACACGGGGATTAACTTTGAGAAATATGATGATATACCAGTAGAGGCAACCGGCAGTA
esiRNA cDNA target sequence
TCCGTGAAGTGTCACACCATGTCTGACCGGAAGGCAGTGATCAAGAACGCAGACATGTCTGAGGACATGCAACAGGATGCCGTTGACTGCGCCACGCAGGCCATGGAGAAGTACAATATAGAGAAGGACATTGCTGCCTATATCAAGAAGGAATTTGACAAGAAATATAACCCTACCTGGCATTGTATCGTGGGCCGAAATTTTGGCAGCTACGTCACACACGAGACAAAGCACTTCATCTATTTTTACTTGGGTCAAGTTGCAATCCTCCTCTTCAAGTCAGGCTAGGTGGCCATGGTGAAGGTGTCAGTGGCGGCGGCAGCGATGGCAAGCAGGCGGCGTTGCTGGGACTGTTTTGCACTGGAGCCAGCATCAGGATGTCCTCTCCAATGGCTGTGCTACTGCATG
esiRNA cDNA target sequence
GGACCACTCAATCTGGCAATGGTTTACAGATATTGTTGCAAGATCAATAAGAAATTAAAGTCCATTACAATGTTAAGGAAGAAAATTGTTCATTTTACTGGCTCTGATCAGAGAAAACAAGCAAATGCTGCCTTCCTTGTTGGATGCTACATGGTTATATATTTGGGGAGAACCCCAGAAGAAGCATATAGAATATTAATCTTTGGAGAGACATCCTATATTCCTTTCAGAGATGCTGCCTATGGAAGTTGCAATTTCTACATTACACTTCTTGACTGTTTTCATGCAGTAAAGAAGGCAATGCAGTATGGCTTCCTTAATTTCAACTCATTTAACCTTGATGAATATGAACACTATGAAAAAGCAGAAAATGGAGATTTAAATTGGATAATACCAGACCGATTTATTGCCTTCTGTGGACCTCATTCAAGAGCC
Gene Information
human ... DYNLL1(8655)
Gene Information
human ... DDX3Y(8653)
Gene Information
human ... DYNLL2(140735)
Gene Information
human ... CDC14B(8555)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU147201-20UG04061828652501
EHU147201-50UG04061828427178