Fortfahren mit
EHU145751
MISSION® esiRNA
targeting human DIABLO, RP11-512M8.5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAGCCAGAGCTGAGATGACTTCAAAACACCAAGAGTACTTGAAGCTGGAAACCACTTGGATGACTGCAGTTGGTCTTTCAGAGATGGCAGCAGAAGCTGCATATCAAACTGGCGCAGATCAGGCCTCTATAACCGCCAGGAATCACATTCAGCTGGTGAAACTGCAGGTGGAAGAGGTGCACCAGCTCTCCCGGAAAGCAGAAACCAAGCTGGCAGAAGCACAGATAGAAGAGCTCCGTCAGAAAACACAGGAGGAAGGGGAGGAGCGGGCTGAGTCGGAGCAGGAGGCCTACCTGCGTGAGGATTGAGGGCCTGAGCACACTGCCCTGTCTCCCCACTCAGTGGGGAAAGCAGGGGCAGATGCCACCCTGCCCAGGGTTGGCATGACTGTCTGTGCACCGAGAAGAGGCGGCAGATCCTGCCCTGGCCAATCAGGCGAGACGCCTTTGTGAGCTGTGAGTGCCTCCTGTGGTCTCAGGCTTGCGCTGGACCTGGTTCTTAGCCCTTGGGCACTGCACCCTGTTTAACATTTCACCCCACTCTGTACAGCTGCTCTTACCCATTTTTTTTACCTCACACCCAAAGCATTTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DIABLO(56616)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU063181EHU062961EHU136851
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184047
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163104
Ensembl | human accession no.
ENSG00000088280
Ensembl | human accession no.
ENSG00000176009
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GGAGCCAGAGCTGAGATGACTTCAAAACACCAAGAGTACTTGAAGCTGGAAACCACTTGGATGACTGCAGTTGGTCTTTCAGAGATGGCAGCAGAAGCTGCATATCAAACTGGCGCAGATCAGGCCTCTATAACCGCCAGGAATCACATTCAGCTGGTGAAACTGCAGGTGGAAGAGGTGCACCAGCTCTCCCGGAAAGCAGAAACCAAGCTGGCAGAAGCACAGATAGAAGAGCTCCGTCAGAAAACACAGGAGGAAGGGGAGGAGCGGGCTGAGTCGGAGCAGGAGGCCTACCTGCGTGAGGATTGAGGGCCTGAGCACACTGCCCTGTCTCCCCACTCAGTGGGGAAAGCAGGGGCAGATGCCACCCTGCCCAGGGTTGGCATGACTGTCTGTGCACCGAGAAGAGGCGGCAGATCCTGCCCTGGCCAATCAGGCGAGACGCCTTTGTGAGCTGTGAGTGCCTCCTGTGGTCTCAGGCTTGCGCTGGACCTGGTTCTTAGCCCTTGGGCACTGCACCCTGTTTAACATTTCACCCCACTCTGTACAGCTGCTCTTACCCATTTTTTTTACCTCACACCCAAAGCATTTT
esiRNA cDNA target sequence
GTGAGGCTAACCCTGACCTGATCTTTGAAGATATGGAAGTTATGACAGACTTCGAACTACATGTACTTTGTAAACAGTACCGACACATTAATAACTTTCAGTTAGACATGGACTTGATTTTAGATTCTGGAAAATTTCGAGTTTTAGGATGCATCTTGTCTGAATTGAAACAGAAGGGTGATAGAGTTGTGTTATTTAGCCAATTTACCATGATGCTGGATATCTTAGAGGTTCTATTAAAACATCATCAGCATAGGTACCTCAGATTAGATGGAAAGACTCAGATTTCTGAAAGGATTCATCTAATTGATGAGTTTAATACCGATATGGATATCTTTGTGTTTCTGCTATCAACAAAAGCTGGTGGATTAGGAATAAATCTGACTTCAGCAAATGTTGTTATACTTCACGATATTGACTGTAATCCTTATAATGACAAACAAGCAGAAGATAGATGCCATAGAGTAGGCCAGA
esiRNA cDNA target sequence
CTGATGGCGGTTCTTTCCTATCTCATTACCCGCTAGGGGCCTGGGAGCCCTGTGGCTGGATCTGAGTGCTCCTGAGCTGGCTTCAGCTGCAGAACTCTCAGTCCCTCATCAGATCGAGACTCTATTTCCCCCGTCAGTCTGGGGGCTTCACAAGGGCAGGAGAGCCCTCCATCACTGACTTCCAGATCAGGGACCCTGCCAAGTAGGGACTGTCTTCTCAGCCAGCCATTTATTAGTCTAATATTCCTTCACTAAATTCCAACTCTATGTCTGGACCTGTGTTAGGCACTTCAGATACCACACGAGTAAGACAAGGGCCCTGCAGGGGTGGTCCTTTGGTGGAAAGCTGGTCTTAAGGGTTGGGCTTGGGAATAGGCAGGGTCAGATTCCAGGGCATGGCTCTGGACTCAGCTGGTTTATACCTATATGACCATTACAATTGTCTACAGATCACATCCATTCTGGCTGGTCAAC
esiRNA cDNA target sequence
TGATGGACAACAGAGGCAACTCTAGTCTACCTGACAAACTTCCTATCTTCCCTGATTCTGCCCGCTTGCCACTGACCAGGTCCTTCTATCTGGAGCCCATGGTCACTTTCCACGTGCACCCAGAGGCCCCGGTGTCATCCCCTTACTCTGAGGAGCTGCCACGGCTGCCTTTTCCCAGCGACTCTCTTATCCTGGGAAATTACAGTGAACCCTGCCCCTTCTCTTTCCCGATGCCTTATCCAAATTACAGAGGGTGCGAGTACTCCTACGGGCCAGCCTTCACCCGGAAAAGGAATGAGCGGGAAAGGCAGCGGGTGAAATGTGTCAATGAAGGCTACGCCCAGCTCCGCCATCATCTGCCAGAGGAGTATTTGGAGAAGCGACTCAGCAAAGTGGAAACCCTCAGAGCTGCGATCAAGTACATTAACTACCTGCAGTCTCTTCTGTACCCTGATAAAGCTGAGACCAAGAATAACCCTGGAAAAGTTTCCTCCATGATAGCAACCACCAGCCACCATGCTGACCCTATGTTCA
Gene Information
human ... DIABLO(56616)
Gene Information
human ... SMARCAD1(56916)
Gene Information
human ... ASAP3(55616), DDEFL1(55616)
Gene Information
human ... ASCL3(56676)
NCBI accession no.
NM_019887
NCBI accession no.
NM_020159
NCBI accession no.
NM_017707
NCBI accession no.
NM_020646
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ting Liu et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 128, 110221-110221 (2020-05-25)
Lung cancer is a leading cause of human death worldwide. Nevertheless, the outcome of present therapeutic options is still not satisfying. Engeletin (ENG, dihydrokaempferol 3-rhamnoside) is a flavanonol glycoside, showing anticancer activities in some tumors. But the exact molecular mechanism
Mahaboob K Sulaiman et al.
Molecular cancer, 14, 78-78 (2015-04-19)
High toxicity, morbidity and secondary malignancy render chemotherapy of neuroblastoma inefficient, prompting the search for novel compounds. Nanovesicles offer great promise in imaging and treatment of cancer. SapC-DOPS, a stable nanovesicle formed from the lysosomal protein saposin C and dioleoylphosphatidylserine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU145751-50UG04061828425938
EHU145751-20UG04061828651436