Fortfahren mit
EHU100321
MISSION® esiRNA
targeting human SMARCB1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTCACCACCATCGCATACAGCATCCGGGGACAGCTGAGCTGGCATCAGAAGACCTACGCCTTCAGCGAGAACCCTCTGCCCACAGTGGAGATTGCCATCCGGAACACGGGCGATGCGGACCAGTGGTGCCCACTGCTGGAGACTCTGACAGACGCTGAGATGGAGAAGAAGATCCGCGACCAGGACAGGAACACGAGGCGGATGAGGCGTCTTGCCAACACGGCCCCGGCCTGGTAACCAGCCCATCAGCACACGGCTCCCACGGAGCATCTCAGAAGATTGGGCCGCCTCTCCTCCATCTTCTGGCAAG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SMARCB1(6598)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU134321EHU135151EHU090811
Ensembl | human accession no.
ENSG00000099956
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102038
Ensembl | human accession no.
ENSG00000080503
Ensembl | human accession no.
ENSG00000139613
esiRNA cDNA target sequence
GTCACCACCATCGCATACAGCATCCGGGGACAGCTGAGCTGGCATCAGAAGACCTACGCCTTCAGCGAGAACCCTCTGCCCACAGTGGAGATTGCCATCCGGAACACGGGCGATGCGGACCAGTGGTGCCCACTGCTGGAGACTCTGACAGACGCTGAGATGGAGAAGAAGATCCGCGACCAGGACAGGAACACGAGGCGGATGAGGCGTCTTGCCAACACGGCCCCGGCCTGGTAACCAGCCCATCAGCACACGGCTCCCACGGAGCATCTCAGAAGATTGGGCCGCCTCTCCTCCATCTTCTGGCAAG
esiRNA cDNA target sequence
AGATGACTCGCTTGCTGGATATTTTGGAAGATTATTGCATGTGGCGTGGTTATGAGTATTGTCGACTGGATGGACAAACCCCGCATGAAGAAAGAGAGGATAAATTCCTAGAAGTGGAATTTCTGGGTCAAAGGGAAGCAATAGAGGCTTTTAATGCTCCTAATAGTAGCAAATTCATCTTTATGCTAAGTACCAGGGCTGGAGGTCTCGGAATTAACCTGGCAAGTGCTGATGTGGTTATACTATATGATTCAGACTGGAACCCACAGGTTGATCTACAAGCTATGGATCGAGCACATCGTATTGGTCAGAAGAAACCAGTACGTGTATTCCGTCTCATCACTGACAACACTGTTGAAGAGAGGATTGTAGAAAGAGCTGAGATAAAACTGAGACTCGATTCAATTGTTATACAACAAGGAAGACTCATTGACCAA
esiRNA cDNA target sequence
ATCGAGGAAAAGCCAAACCTGTAGTGAGCGATTTTGACAGCGATGAGGAGCAGGATGAACGTGAACAGTCAGAAGGAAGTGGGACGGATGATGAGTGATCAGTATGGACCTTTTTCCTTGGTAGAACTGAATTCCTTCCTCCCCTGTCTCATTTCTACCCAGTGAGTTCATTTGTCATATAGGCACTGGGTTGTTTCTATATCATCATCGTCTATAAACTAGCTTTAGGATAGTGCCAGACAAACATATGATATCATGGTGTAAAAAACACACACATACACAAATATTTGTAACATATTGTGACCAAATGGGCCTCAAAGATTCAGATTGAAACAAACAAAAAGCTTTTGATGGAAAATATGTGGGTGGATAGTATATTTCTATGGGTGGGTCTAATTTGGTAACGGTTTGATTGTGCCTGGTTT
esiRNA cDNA target sequence
ACTGCCGATCAAATGTTTCCTAGATTTCAAAGCGGGAGGCTCCTTGTGCCACATTCTTGCAGCTGCCTACAAATTCAAGAGTGACCAGGGATGGCGGCGTTACGATTTCCAGAATCCATCACGCATGGACCGCAATGTGGAAATGTTTATGACCATTGAGAAGTCCTTGGTGCAGAATAATTGCCTGTCTCGACCTAACATTTTTCTGTGCCCAGAAATTGAGCCCAAACTACTAGGGAAATTAAAGGACATTATCAAGAGACACCAGGGAACAGTCACTGAGGATAAGAACAATGCCTCCCATGTTGTGTATCCTGTCCCGGGGAATCTAGAAGAAGAGGAATGGGTACGACCAGTCATGAAGAGGGATAAGCAGGTTCTTCTGCACTGGGGCTACTATCCTGACAGTTACGACACGTGGATCCC
Gene Information
human ... SMARCB1(6598)
Gene Information
human ... SMARCA1(6594)
Gene Information
human ... SMARCA2(6595)
Gene Information
human ... SMARCC2(6601)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU100321-50UG04061831374377
EHU100321-20UG04061828590995