Fortfahren mit
EHU094331
MISSION® esiRNA
targeting human MAPK11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACGTCCATCGAGGACTTCAGCGAAGTGTACTTGGTGACCACCCTGATGGGCGCCGACCTGAACAACATCGTCAAGTGCCAGGCGCTGAGCGACGAGCACGTTCAATTCCTGGTTTACCAGCTGCTGCGCGGGCTGAAGTACATCCACTCGGCCGGGATCATCCACCGGGACCTGAAGCCCAGCAACGTGGCTGTGAACGAGGACTGTGAGCTCAGGATCCTGGATTTTGGGCTGGCGCGCCAGGCGGACGAGGAGATGACCGGCTATGTGGCCACGCGCTGGTACCGGGCACCTGAGATCATGCTCAACTGGATGCATTACAACCAAACAGTGGATATCTGGTCCGTGGGCTGCATCATGGCTGAGCTGCTCCAGGGCAAGGCCCTCTTCCCGGGAAGCGACTACATTGACCAGCTGAAGCG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPK11(5600)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU044171EHU140981EHU151761
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ACGTCCATCGAGGACTTCAGCGAAGTGTACTTGGTGACCACCCTGATGGGCGCCGACCTGAACAACATCGTCAAGTGCCAGGCGCTGAGCGACGAGCACGTTCAATTCCTGGTTTACCAGCTGCTGCGCGGGCTGAAGTACATCCACTCGGCCGGGATCATCCACCGGGACCTGAAGCCCAGCAACGTGGCTGTGAACGAGGACTGTGAGCTCAGGATCCTGGATTTTGGGCTGGCGCGCCAGGCGGACGAGGAGATGACCGGCTATGTGGCCACGCGCTGGTACCGGGCACCTGAGATCATGCTCAACTGGATGCATTACAACCAAACAGTGGATATCTGGTCCGTGGGCTGCATCATGGCTGAGCTGCTCCAGGGCAAGGCCCTCTTCCCGGGAAGCGACTACATTGACCAGCTGAAGCG
esiRNA cDNA target sequence
TGCGCTTCAGACATGAGAACATCATTGGAATCAATGACATTATTCGAGCACCAACCATCGAGCAAATGAAAGATGTATATATAGTACAGGACCTCATGGAAACAGATCTTTACAAGCTCTTGAAGACACAACACCTCAGCAATGACCATATCTGCTATTTTCTCTACCAGATCCTCAGAGGGTTAAAATATATCCATTCAGCTAACGTTCTGCACCGTGACCTCAAGCCTTCCAACCTGCTGCTCAACACCACCTGTGATCTCAAGATCTGTGACTTTGGCCTGGCCCGTGTTGCAGATCCAGACCATGATCACACAGGGTTCCTGACAGAATATGTGGCCACACGTTGGTACAGGGCTCCAGAAATTATGTTGAATTCCAAGGGCTACACCAAGTCCATTGATATTTGGTCTGTAGGCTGCATTCTGGCAGAAATGCTTTCTAACAGGCCCATCTTTCCA
esiRNA cDNA target sequence
AAATCTTTCAGCCTGCTTCTTCCCCAGGGTTCTGTATTGCAGCTAAGCTCAAATGTATATTTAACTTCTAGTTGCTCTTGCTTTGGTCTTCTTCCAATGATGCTTACTACAGAAAGCAAATCAGACACAATTAGAGAAGCCTTTTCCATAAAGTGTAATTTTAATGGCTGCAAAACCGGCAACCTGTAACTGCCCTTTTAAATGGCATGACAAGGTGTGCAGTGGCCCCATCCAGCATGTGTGTGTCTCTATCTTGCATCTACCTGCTCCTTGGCCTAGTCAGATGGATGTAGATACAGATCCGCATGTGTCTGTATTCATACAGCACTACTTACTTAGAGATGCTACTGTCAGTGTCCTCAGGGCTCTACCAAGACATAATGCACTGGGGTACCACATG
esiRNA cDNA target sequence
GTGCAGAAGCTGAACGACAAAGCGGCCAAATCCTACATCCAGTCCCTGCCACAGACCCCCAGGAAGGATTTCACTCAGCTGTTCCCACGGGCCAGCCCCCAGGCTGCGGACCTGCTGGAGAAGATGCTGGAGCTAGACGTGGACAAGCGCCTGACGGCCGCGCAGGCCCTCACCCATCCCTTCTTTGAACCCTTCCGGGACCCTGAGGAAGAGACGGAGGCCCAGCAGCCGTTTGATGATTCCTTAGAACACGAGAAACTCACAGTGGATGAATGGAAGCAGCACATCTACAAGGAGATTGTGAACTTCAGCCCCATTGCCCGGAAGGACTCACGGCGCCGGAGTGGCATGAAGCTGTAGGGACTCATCTTGCATGGCACCGCCGGCCAGACACTGCCCAAGGACCAGTAT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185386
Ensembl | human accession no.
ENSG00000100030
Ensembl | human accession no.
ENSG00000109339
Ensembl | human accession no.
ENSG00000156711
Gene Information
human ... MAPK11(5600)
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
Gene Information
human ... MAPK10(5602)
Gene Information
human ... MAPK13(5603)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A J Browne et al.
Cell death & disease, 7, e2119-e2119 (2016-02-26)
The Wnt inhibitor Dickkopf-1 (DKK-1) has been associated with the occurrence of bone metastases in osteotropic prostate cancer by inhibiting osteoblastogenesis. P38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) activity is also dysregulated in advanced prostate cancer. However, the impact of p38 MAPK
Xiaoyu Zhang et al.
Antiviral research, 167, 68-77 (2019-04-07)
Lassa virus (LASV) causes Lassa hemorrhagic fever in humans and poses a significant threat to public health in West Africa. Current therapeutic treatments for Lassa fever are limited, making the development of novel countermeasures an urgent priority. In this study
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU094331-20UG04061831356359
EHU094331-50UG04061828363919