Fortfahren mit
EHU080571
MISSION® esiRNA
targeting human HTR3A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CACCCTGGTTATGCTCTGGTCCATCTGGCAGTACGCTTGAGTGGGTACAGCCCAGTGGAGGAGGGGGTACAGTCCTGGTTAGGTGGGGACAGAGGATTTCTGCTTAGGCCCCTCAGGACCCAGGGAATGCCAGGGACATTTTCAAGACACAGACAAAGTCCCGTGCCCTGTTTCCAATGCCAATTCATCTCAGCAATCACAAGCCAAGGTCTGAACCCTTCCACCAAAAACTGGGTGTTCAAGGCCCTTACACCCTTGTCCCACCCCCAGCAGCTCACCATGGCTTTAAAACATGCTGTCTTAGATCAGGAGAAACTCGGGCACTCCCTAAGTCCACTCTAGTTGTGGACTTTTCCCCATTGACCCTCACCTGAATAAGGGACTTTGGAATTCTGCTTCTCTTTCACAACTTTGCTTTTAGGTTGAAGGCAAAACCAAC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU025171EHU118601EHU153981
esiRNA cDNA target sequence
CACCCTGGTTATGCTCTGGTCCATCTGGCAGTACGCTTGAGTGGGTACAGCCCAGTGGAGGAGGGGGTACAGTCCTGGTTAGGTGGGGACAGAGGATTTCTGCTTAGGCCCCTCAGGACCCAGGGAATGCCAGGGACATTTTCAAGACACAGACAAAGTCCCGTGCCCTGTTTCCAATGCCAATTCATCTCAGCAATCACAAGCCAAGGTCTGAACCCTTCCACCAAAAACTGGGTGTTCAAGGCCCTTACACCCTTGTCCCACCCCCAGCAGCTCACCATGGCTTTAAAACATGCTGTCTTAGATCAGGAGAAACTCGGGCACTCCCTAAGTCCACTCTAGTTGTGGACTTTTCCCCATTGACCCTCACCTGAATAAGGGACTTTGGAATTCTGCTTCTCTTTCACAACTTTGCTTTTAGGTTGAAGGCAAAACCAAC
esiRNA cDNA target sequence
TTGTTCCCTTGCAGTCACAGATTTTCTTGTGGCTGTCCTGGTGATGCCCTTCAGCATTGTGTATATTGTGAGAGAGAGCTGGATTATGGGGCAAGTGGTCTGTGACATTTGGCTGAGTGTTGACATTACCTGCTGCACGTGCTCCATCTTGCATCTCTCAGCTATAGCTTTGGATCGGTATCGAGCAATCACAGATGCTGTTGAGTATGCCAGGAAAAGGACTCCAAAGCATGCTGGCATTATGATTACAATAGTTTGGATTATATCTGTTTTTATCTCTATGCCTCCTCTATTCTGGAGGCACCAAGGAACTAGCAGAGATGATGAATGCATCATCAAGCACGACCACATTGTTTCCACCATTTACTCAACATTTGGAGCTTTCTACATCCCACTGGCATTGATTTTGATCCTTTACTACAAAATATATAGAGCAGCAAAGACATTATACCACAAGAGACAAGCAAGTAGGATTGCAAAGGAGGAGGT
esiRNA cDNA target sequence
GGCGGCAACACTACTGGTATCTCCGACGTGACCGTCAGCTACCAAGTGATCACCTCTCTGCTGCTGGGCACGCTCATCTTCTGCGCGGTGCTGGGCAATGCGTGCGTGGTGGCTGCCATCGCCTTGGAGCGCTCCCTGCAGAACGTGGCCAATTATCTTATTGGCTCTTTGGCGGTCACCGACCTCATGGTGTCGGTGTTGGTGCTGCCCATGGCCGCGCTGTATCAGGTGCTCAACAAGTGGACACTGGGCCAGGTAACCTGCGACCTGTTCATCGCCCTCGACGTGCTGTGCTGCACCTCATCCATCTTGCACCTGTGCGCCATCGCGCTGGACAGGTACTGGGCCATCACGGACCCCATCGACTACGTGAACAAGAGGACGCCCCGGCGCGCCGCTGCGCTCATCTCGCTCACTTGGCTTATTGGCTTCCTCATCTCTATCCCGCCCATGCTGGGCTGGCGCACCCCGGAAGACCGCTCGGACCCCGACGCATGCACCATTAGCAAGGATCATGGCTACACTATCTATTCCACCTTTGGAGCTTTCTACATCCCGCTG
esiRNA cDNA target sequence
TGCCTTTGTACTCACCACCATCTTACTCACCAGGAAGCTCCACACCCCTGCCAACTACCTGATTGGCTCCCTGGCCACCACCGACCTCTTGGTTTCCATCTTGGTAATGCCCATCAGCATCGCCTATACCATCACCCACACCTGGAACTTTGGCCAAATCTTGTGTGACATCTGGCTGTCCTCTGACATCACGTGCTGCACAGCCTCCATCCTGCATCTCTGTGTCATTGCTCTGGACAGGTACTGGGCAATCACAGATGCCCTGGAATACAGTAAACGCAGGACGGCTGGCCACGCGGCCACCATGATCGCCATTGTCTGGGCCATCTCCATCTGCATCTCCATCCCCCCGCTCTTCTGGCGGCAGGCCAAGGCCCAGGAGGAGATGTCGGACTGTCTGGTGAACACCTCTCAGATCTCCTACACCATCTACTCCACCTGTGGGGCCTTCTACATTCCCTCGGTGTTGCTCATCATCCTATATGGCCGGATCTACCGGGCTGCCCGGAACCGCATCCTGAATCCACCCTCACTCTATGGGAAGCGCTT
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Gene Information
human ... HTR1F(3355)
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Gene Information
human ... HTR1D(3352)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166736
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179097
Ensembl | human accession no.
ENSG00000178394
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179546
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_000869
NCBI accession no.
NM_000866
NCBI accession no.
NM_000524
NCBI accession no.
NM_000864
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU080571-50UG04061828403844
EHU080571-20UG04061828631230