Fortfahren mit
EHU080451
MISSION® esiRNA
targeting human SLC52A1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGAGTGTAGTGGGCACAGCCCTGCTGGCCCCTCTGTGGCACCACGTGGCCCCAGTGGCAGGGCAGCTCCACTCTGTGGCCTTCCTAACTCTGGCCTTGGTGTTGGCAATGGCCTGTTGTACCTCTAATGTCACTTTCCTGCCCTTCCTGAGCCACCTGCCACCTCCTTTCTTACGGTCTTTCTTCCTGGGTCAGGGTCTCAGTGCCCTACTCCCCTGTGTGCTGGCCCTAGTGCAAGGTGTGGGCCGCCTCGAGTGCCCACCAGCGCCCACCAATGGCACCTCTGGGCCTCCCCTCGACTTCCCTGAGCGTTTTCCTGCCAGCACCTTCTTCTGGGCACTGACTGCCCTTCTGGTCACTTCAGCTGCCGCCTTCCGGGGTCTCCTGTTGCTGTTGCCATCACT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU057531EHU067591EHU144991
esiRNA cDNA target sequence
CTGAGTGTAGTGGGCACAGCCCTGCTGGCCCCTCTGTGGCACCACGTGGCCCCAGTGGCAGGGCAGCTCCACTCTGTGGCCTTCCTAACTCTGGCCTTGGTGTTGGCAATGGCCTGTTGTACCTCTAATGTCACTTTCCTGCCCTTCCTGAGCCACCTGCCACCTCCTTTCTTACGGTCTTTCTTCCTGGGTCAGGGTCTCAGTGCCCTACTCCCCTGTGTGCTGGCCCTAGTGCAAGGTGTGGGCCGCCTCGAGTGCCCACCAGCGCCCACCAATGGCACCTCTGGGCCTCCCCTCGACTTCCCTGAGCGTTTTCCTGCCAGCACCTTCTTCTGGGCACTGACTGCCCTTCTGGTCACTTCAGCTGCCGCCTTCCGGGGTCTCCTGTTGCTGTTGCCATCACT
esiRNA cDNA target sequence
GGGTCAATCCAGGCAAACTAGATGTGGAAGGCAGATCTGTCTTCCATGTTGTGACCTCAAAGGGGAATCTTGAGTGTTTGAATGCCATCCTTATACATGGAGTTGATATTACAACCAGTGACACTGCAGGGAGAAATGCTCTTCACCTGGCTGCTAAGTATGGACATGCATTGTGCCTACAAAAACTTCTACAGTACAATTGTCCCACTGAGCATGCAGACCTGCAGGGAAGAACTGCACTTCACGATGCCGCAATGGCAGATTGTCCTTCTAGCATACAGCTGCTTTGTGACCATGGGGCCTCTGTGAATGCCAAAGATGTAGACGGGCGGACACCACTTGTTCTGGCTACTCAGATGAGTAGGCCAACAATATGTCAACTGCTGATAGATAGAGGAGCGGATGTTAATTCCAGAGACAAACAAAACAGAACTGCCCTCATGCT
esiRNA cDNA target sequence
CCCCTCAGTTCTCCCAGATAATTGGTCCTGTGATCAGAACACAGATGTGCAGTATAATCGCTGTGATATTCCTGAGGAGACCTGGACAGGGCTTGAGAGTGATGTGGCCTATGCCTCCTACATCCCAGGATCCATCATCTGGGCCAAGCAATACGGTTACCCCTGGTGGCCAGGCATGATAGAATCTGATCCTGACTTAGGGGAATATTTTCTTTTTACTTCCCATCTTGATTCCCTGCCGTCTAAGTACCATGTGACGTTTTTTGGAGAAACAGTTTCTCGTGCATGGATCCCAGTCAACATGCTAAAGAACTTCCAGGAGCTGTCCCTGGAGCTATCAGTCATGAAAAAGCGCAGAAATGACTGCAGCCAGAAACTGGGGGTGGCCCTGATGATGGCTCAAGAGGCAGAAC
esiRNA cDNA target sequence
TTACCAGTTGGGAAGGCAAGGCAGTTAATTGGACTTTACACCATGGCTCACAATCCTAATATGACCCATTTGAAGATTAATCTGCCAGTTACTGCCCTTCCTCCCCTTTGGGTAAGATGTGACAGTTCAGATCCTGAAGGTACTTGTTGGCTAGGAGCTGAGCTTATCACAACAAACAACAGCATTACAGGAATTGTCTTATATGTGGTCAGTTGTAAAGCTGATAAAAATTATTCTGTAAATCTTGAAAACCTAAAAAATTTACACAAGAAAAGACATCACTTGTCTACTGTAACATCCAAAGGCTTTGCCCAGTATGAGCTCTTTAAGTCCTCTGCCTTGGATGATACAATCACAGCATCACAAACTGCGATCGCTTTGGATATTTCCTGGAGTCCTGTGGATGAGATTCTTCAAATCCCTCCACTCTCTTCAACTGCAACTCTGAATATTAAAGTGGAATCAGGAGAGCCCAGAGGT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000132517
Ensembl | human accession no.
ENSG00000137831
Ensembl | human accession no.
ENSG00000078487
Ensembl | human accession no.
ENSG00000174442
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... SLC52A1(55065), GPR172B(55065)
Gene Information
human ... UACA(55075)
Gene Information
human ... ZCWPW1(55063)
Gene Information
human ... ZWILCH(55055)
NCBI accession no.
NM_017986
NCBI accession no.
NM_018003
NCBI accession no.
NM_017984
NCBI accession no.
NM_017975
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Noémie Michel et al.
Biological chemistry, 395(9), 1015-1025 (2014-03-20)
The dysregulated expression of kallikrein-related peptidase 6 (KLK6) is involved in non-small cancer (NSCLC) cell growth. However, the mechanism that sustains KLK6 signaling remains unknown. We used an isogenic non-small cell lung cancer (NSCLC) cell model system to demonstrate that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU080451-20UG04061828631131
EHU080451-50UG04061828403738