Fortfahren mit
EHU075271
MISSION® esiRNA
targeting human TNIP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGTGAGCTGCTGGAAGTGAACAAGCAGTGGGACCAGCATTTCCGGTCCATGAAGCAGCAGTATGAGCAGAAGATCACTGAGCTGCGTCAGAAGCTGGCTGATTTGCAGAAGCAGGTGACTGACCTGGAGGCCGAGCGGGAGCAGAAGCAGCGTGACTTTGACCGCAAGCTCCTCCTGGCCAAGTCCAAGATTGAAATGGAGGAGGCAAGTACCGACAAGGAGCAGCTGACAGCAGAGGCCAAGGAGCTGCGCCAAAAGGTCAAGTACCTGCAGGATCAGCTGAGCCCACTCACCCGACAGCGTGAGTACCAGGAAAAGGAGATCCAGCGGCTCAACAAGGCCCTGGAGGAAGCACTGAGCATCCAAACCCCGCCATCATCTCCACCAACAGCATTTGGGAGCCCAGAAGGAGCAGGGGCCCTCCTAAGGAAACAGGAGCTGGTCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNIP1(10318)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU035861EHU153211EHU002861
esiRNA cDNA target sequence
CAGTGAGCTGCTGGAAGTGAACAAGCAGTGGGACCAGCATTTCCGGTCCATGAAGCAGCAGTATGAGCAGAAGATCACTGAGCTGCGTCAGAAGCTGGCTGATTTGCAGAAGCAGGTGACTGACCTGGAGGCCGAGCGGGAGCAGAAGCAGCGTGACTTTGACCGCAAGCTCCTCCTGGCCAAGTCCAAGATTGAAATGGAGGAGGCAAGTACCGACAAGGAGCAGCTGACAGCAGAGGCCAAGGAGCTGCGCCAAAAGGTCAAGTACCTGCAGGATCAGCTGAGCCCACTCACCCGACAGCGTGAGTACCAGGAAAAGGAGATCCAGCGGCTCAACAAGGCCCTGGAGGAAGCACTGAGCATCCAAACCCCGCCATCATCTCCACCAACAGCATTTGGGAGCCCAGAAGGAGCAGGGGCCCTCCTAAGGAAACAGGAGCTGGTCA
esiRNA cDNA target sequence
TCAAGTGAGCCAAGGGAAGTTACATAGTTTGGTCAAGCCCAGTGTAGACTACGTCTGCCAGCTGAAATTCCCTTCTGGCAATTACCCTCCATGTATAGGTGATAATCGAGATCTGCTTGTCCATTGGTGCCATGGCGCCCCTGGGGTAATCTACATGCTCATCCAGGCCTATAAGGTATTCAGAGAGGAAAAGTATCTCTGTGATGCCTATCAGTGTGCTGATGTGATCTGGCAATATGGGTTGCTGAAGAAGGGATATGGGCTGTGCCACGGTTCTGCAGGGAATGCCTATGCCTTCCTGACACTCTACAACCTCACACAGGACATGAAGTACCTGTATAGGGCCTGTAAGTTTGCTGAATGGTGCTTAGAGTATGGAGAACATGGATGCAGAACACCAGACACCCCTT
esiRNA cDNA target sequence
CATTCTGGTGGACCTGGAACCCGGAACCATGGACAGTGTCCGCTCAGGGGCCTTTGGACATCTCTTCAGGCCTGACAATTTCATCTTTGGTCAGAGTGGGGCCGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACGGAGGGGGCGGAGCTGGTGGATTCGGTCCTGGATGTGGTGCGGAAGGAGTGTGAAAACTGCGACTGCCTGCAGGGCTTCCAGCTGACCCACTCGCTGGGGGGCGGCACGGGCTCCGGCATGGGCACGTTGCTCATCAGCAAGGTGCGTGAGGAGTATCCCGACCGCATCATGAACACCTTCAGCGTCGTGCCCTCACCCAAGGTGTCAGACACGGTGGTGGAGCCCTACAACGCCACGCTGTCCATCCACCAGCTGGTGGAGAACACGGATGAGACCTACTGCATCGACAACGAG
esiRNA cDNA target sequence
CCCGTGCTCTATAGCCTCATGTCCAGCCGCTTCCGAGAGACCTTCCAGGAGGCCCTGTGCCTCGGGGCCTGCTGCCATCGCCTCAGACCCCGCCACAGCTCCCACAGCCTCAGCAGGATGACCACAGGCAGCACCCTGTGTGATGTGGGCTCCCTGGGCAGCTGGGTCCACCCCCTGGCTGGGAACGATGGCCCAGAGGCGCAGCAAGAGACCGATCCATCCTGAGTGGAGCCTTAAAGTGGCTTCACCTGGAGGGGCCAGAGGGTCACCTGGAGCTGGGGAGACACATCTGCCTTCCTCTGCAGGGATGCCTTCACGTACTGTCCCTAGTTCAGCCTAGAAATTCTGACCAGCACCTCAGTTTCCCTCAGAGGGAAACAGCAGGAGGAGGGATCCCTGACTGCTGAGGACTCACACTGACCAGACGCCACACCTTGTGCTTCTTATCTGTCCACTGCCACTCCCCCAGTTCAAATCCTTACCCTGCAGAAATATCACAGTTAGCTGGGGCTCAGCAGTCCTCCCTCTGGGGACTCCCTGCCACCACTGCCAGTTTCTGAA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000145901
Ensembl | human accession no.
ENSG00000115365
Ensembl | human accession no.
ENSG00000198211, ENSG00000258947
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171596
Gene Information
human ... TNIP1(10318)
Gene Information
human ... LANCL1(10314)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
Gene Information
human ... NMUR1(10316)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_006058
NCBI accession no.
NM_006055
NCBI accession no.
NM_001197181, NM_006086
NCBI accession no.
NM_006056
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ellen M Westerhout et al.
Nucleic acids research, 33(2), 796-804 (2005-02-03)
HIV-1 replication can be efficiently inhibited by intracellular expression of an siRNA targeting the viral RNA. However, HIV-1 escape variants emerged after prolonged culturing. These RNAi-resistant viruses contain nucleotide substitutions or deletions in or near the targeted sequence. We observed
Rambon Shamilov et al.
Mediators of inflammation, 2020, 5919150-5919150 (2020-05-08)
TNIP1 protein is a widely expressed, cytoplasmic inhibitor of inflammatory signaling initiated by membrane receptors such as TLRs which recognize pathogen-associated and damage-associated molecular patterns (PAMPs and DAMPs). Keratinocyte TNIP1 deficiency sensitizes cells to PAMPs and DAMPs promoting hyperresponsive expression
Lilla Erdei et al.
Frontiers in immunology, 9, 2155-2155 (2018-10-16)
Human skin cells recognize the presence of the skin microbiome through pathogen recognition receptors. Epidermal keratinocytes are known to activate toll-like receptors (TLRs) 2 and 4 in response to the commensal Cutibacterium acnes (C. acnes, formerly known as Propionibacterium acnes)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU075271-50UG04061828392070
EHU075271-20UG04061828679034