Fortfahren mit
EHU062011
MISSION® esiRNA
targeting human CLUL1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGATGCTGAAGGCAATAGAAGATTTACCAAAACAAGACAAACCTGACCACGGAGGCCTGATTTCAAAGATGTTACCTGGGCAGGACAGAGGACTGTGTGGGGAACTTGACCAGAATTTGTCAAGATGTTTCAAATTTCATGAAAAATGCCAAAAATGTCAGGCTCACCTATCTGAAGACTGTCCTGATGTACCTGCTCTGCACACAGAATTAGACGAGGCGATCAGGTTGGTCAATGTATCCAATCAGCAGTATGGCCAGATTCTCCAGATGACCCGGAAGCACTTGGAGGACACCGCCTATCTGGTGGAGAAGATGAGAGGGCAATTTGGCTGGGTGTCTGAACTGGCAAACCAGGCCCCAGAAACAGAGATCATCTTTAATTCAATACAGGTAGTTCCAAGGATTCATGAAGGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLUL1(27098)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU122391EHU127761EHU031891
esiRNA cDNA target sequence
AAGATGCTGAAGGCAATAGAAGATTTACCAAAACAAGACAAACCTGACCACGGAGGCCTGATTTCAAAGATGTTACCTGGGCAGGACAGAGGACTGTGTGGGGAACTTGACCAGAATTTGTCAAGATGTTTCAAATTTCATGAAAAATGCCAAAAATGTCAGGCTCACCTATCTGAAGACTGTCCTGATGTACCTGCTCTGCACACAGAATTAGACGAGGCGATCAGGTTGGTCAATGTATCCAATCAGCAGTATGGCCAGATTCTCCAGATGACCCGGAAGCACTTGGAGGACACCGCCTATCTGGTGGAGAAGATGAGAGGGCAATTTGGCTGGGTGTCTGAACTGGCAAACCAGGCCCCAGAAACAGAGATCATCTTTAATTCAATACAGGTAGTTCCAAGGATTCATGAAGGA
esiRNA cDNA target sequence
CGGATCGGTGACTGTGGAGGGCGAGCTGAGCCCTGGCCGCCGCCACAATGGGCCGCGAGTTTGGGAATCTGACGCGGATGCGGCATGTGATCAGCTACAGCTTGTCACCGTTCGAGCAGCGCGCCTATCCGCACGTCTTCACTAAAGGAATCCCCAATGTTCTGCGCCGCATTCGGGAGTCTTTCTTTCGCGTGGTGCCGCAGTTTGTAGTGTTTTATCTTATCTACACATGGGGGACTGAAGAGTTCGAGAGATCCAAGAGGATCCAGCTGCCTATGAAAATGACAAATGAGCAACGCATCCGGATGACGGTTCCCTGTCTCTGAAAGACCTTTCTCTGGAAGAGGAGTCTGCATTG
esiRNA cDNA target sequence
GCGGTACCACTTTGAGGATGTTGGTGGCGTGCAGGGGGCTAGGGCTGTCCATGTGGAGTCTGTTCAGCCTCTCAGTTTGGAGAACCTGGCCCTGAGGGGCCGCTGTCAAGAAGCCTGGGTCCTCTCTGGCAAGCAGCAGATAGCTAAGGAAAACCAGCAGGTAGCAAAGGACGTGACACTTCATCAGGCCTTGCTGAGGCTGCCCCAGTACCAGACTGATCTCTTGCTTACCTTCAATCAGCCCCCCCCTGACAACAGGTCATCTCTTGGCCCCGAAAATCTGTCACCTGCACCCTGGAGCCTGGGTGACTTTGAACAGCTGGTGACCAGTCTGACCCTTCACGATCCTAACATCTTTGGTCCCCAGTAAAGGCGCTGAAGCACTGCATGATGTTGCTGAGAACTTGGGGACT
esiRNA cDNA target sequence
ACTGCTTCCGGATCAATCACTTCCCAGAGGACAATGACTACGACCACGACAGCTCGGAGTACCTCCTCCGCATCGTGCGAGCCTCCAGCGTCTTCCCCATCCTCAGCACCATCCTGCTCCTGCTGGGTGGCCTGTGCATCGGTGCTGGCAGGATCTACAGCCGCAAGAACAACATCGTCCTCAGTGCCGGCATCCTCTTCGTGGCTGCAGGCCTCAGTAACATCATCGGTATCATCGTCTACATTTCCAGCAACACAGGTGACCCGAGTGACAAGCGGGACGAAGACAAAAAGAACCATTACAACTACGGCTGGTCTTTTTACTTTGGAGCTCTGTCTTTCATTGTGGCTGAGACCGTGGGCGTCCTGGCTGTAAACATTTACATTGAGAAAAATAAAGAGTTGAGGTTTAAGACCAAACGGGAATTCCTTAAGGCGTCTTCCTCTTCTCCTTATGCCAGGATGCCGAGCTACAGGTA
Gene Information
human ... CLUL1(27098)
Gene Information
human ... UQCRQ(27089)
Gene Information
human ... RANGRF(29098)
Gene Information
human ... CACNG4(27092)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000079101
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164405
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108961
Ensembl | human accession no.
ENSG00000075461
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_014410
NCBI accession no.
NM_014402
NCBI accession no.
NM_016492
NCBI accession no.
NM_014405
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU062011-20UG04061828563968
EHU062011-50UG04061828328383