Fortfahren mit
EHU049321
MISSION® esiRNA
targeting human CITED2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCGCCCAATGTCATAGACACTGATTTCATCGACGAGGAAGTTCTTATGTCCTTGGTGATAGAAATGGGTTTGGACCGCATCAAGGAGCTGCCCGAACTCTGGCTGGGGCAAAACGAGTTTGATTTTATGACGGACTTCGTGTGCAAACAGCAGCCCAGCAGAGTGAGCTGTTGACTCGATCGAAACCCCGGCGAAAGAAATCAAACCCCCAACTTCTTCGGCGTGAATTAAAAGAAACATTCCCTTAGACACAGTATCTCACTTTTCAGATCTTGAAAGGTTTGAGAACTTGGAAACAAAGTAAACTATAAACTTGTACAAATTGGTTTTAAAAAAAATTGCTGCCACTTTTTTTTCCTGTTTTTGTTTCGTTTTTGTAGCCTTGACATTCACCCACCTCC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CITED2(10370)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU023281EHU158521EHU115921
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164442
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125931
Ensembl | human accession no.
ENSG00000119986
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136758
Gene Information
human ... CITED2(10370)
Gene Information
human ... CITED1(4435)
Gene Information
human ... AVPI1(60370)
Gene Information
human ... YME1L1(10730)
esiRNA cDNA target sequence
GCCGCCCAATGTCATAGACACTGATTTCATCGACGAGGAAGTTCTTATGTCCTTGGTGATAGAAATGGGTTTGGACCGCATCAAGGAGCTGCCCGAACTCTGGCTGGGGCAAAACGAGTTTGATTTTATGACGGACTTCGTGTGCAAACAGCAGCCCAGCAGAGTGAGCTGTTGACTCGATCGAAACCCCGGCGAAAGAAATCAAACCCCCAACTTCTTCGGCGTGAATTAAAAGAAACATTCCCTTAGACACAGTATCTCACTTTTCAGATCTTGAAAGGTTTGAGAACTTGGAAACAAAGTAAACTATAAACTTGTACAAATTGGTTTTAAAAAAAATTGCTGCCACTTTTTTTTCCTGTTTTTGTTTCGTTTTTGTAGCCTTGACATTCACCCACCTCC
esiRNA cDNA target sequence
TTCTGCCAAGGCTCTGAAATGCCAACAACGTCGAGGCCTGCACTTGATGTCAAGGGTGGCACCTCACCTGCGAAGGAGGATGCCAACCAAGAGATGAGCTCCGTGGCCTACTCCAACCTTGCGGTGAAAGATCGCAAAGCAGTGGCCATTCTGCACTACCCTGGGGTAGCCTCAAATGGAACCAAGGCCAGTGGGGCTCCCACTAGTTCCTCGGGATCTCCAATAGGCTCTCCTACAACCACCCCTCCCACTAAACCCCCATCCTTCAACCTGCACCCCGCCCCTCACTTGCTGGCTAGTATGCACCTGCAGAAACTTAATAGCCAGTATCAGGGGATGGCTGCTGCCACTCCAGGCCAACCCGGGGAGGCAGGACCCCTGCAAAACTGGGACTTTGGGGCCCAGGCGGGAGGGGCAGAATCACTCTCTCCTTCTGCTGGTGCCCAGAGCCCTGCTATCATCGATTCGGACCCAGTGGATGAGGAAGTGCTGATG
esiRNA cDNA target sequence
AGAGACAGCCTCCAGTGAGCAGTATCTGCACTCTAGGAAGAAAAGTGCCAGGATCCGCCGGAACTGGAGGAAGTCAGGCCCCACAAGCTACCTCCACCAGATCAGACACTGATCCAGGGAAAGAGCCAGGAATGGCAGTGTCTTCCCTCTTGCCAAAAGGCCTGGGGAGGTGAAGGAAGAGAGACTTTAGGCAAGCAGCCCAAAGGGGTAAATGAAAGCAAGAGGCTGCTGCCACTGACCTGCTCCATTCAGAACAAGACTGGATGCTTCTGTTGAGCTCTCCATTATGTGGGACCCATTCCTCACCAAAATGAGGAGAGACAGTGACTGTTCCTGCCACAGTCCTTCCCAGTCTAACACTATTCCTGGGCTGCATGATATTCCCCTGGGAGCAAAGTGACAGGCACTTAGATGCAGCATTTCACCACTCATGC
esiRNA cDNA target sequence
TCTAATGGGGCCTGAAAGAAGAAGTGTGGAAATTGATAACAAAAACAAAACCATCACAGCATATCATGAATCTGGTCATGCCATTATTGCATATTACACAAAAGATGCAATGCCTATCAACAAAGCTACAATCATGCCACGGGGGCCAACACTTGGACATGTGTCCCTGTTACCTGAGAATGACAGATGGAATGAAACTAGAGCCCAGCTGCTTGCACAAATGGATGTTAGTATGGGAGGAAGAGTGGCAGAGGAGCTTATATTTGGAACCGACCATATTACAACAGGTGCTTCCAGTGATTTTGATAATGCCACTAAAATAGCAAAGCGGATGGTTACCAAATTTGGAATGAGTGAAAAGCTTGGAGTTATGACCTACAGTGATACAGGGAAACTAAGTCCAGAAACCCAATCTGCCATCGAACAAGA
NCBI accession no.
NM_006079
NCBI accession no.
NM_004143
NCBI accession no.
NM_021732
NCBI accession no.
NM_014263
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU049321-50UG04061828335398
EHU049321-20UG04061828570713