Fortfahren mit
EHU044201
MISSION® esiRNA
targeting human TMED2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCGACGTGGAGATTACAGGACCAGATAACAAAGGAATTTACAAAGGAGACAGAGAATCCAGTGGGAAATACACATTTGCTGCTCACATGGATGGAACATACAAATTTTGTTTTAGTAACCGGATGTCCACCATGACTCCAAAAATAGTGATGTTCACCATTGATATTGGGGAGGCTCCAAAAGGACAAGATATGGAAACAGAAGCTCACCAGAACAAGCTAGAAGAAATGATCAATGAGCTAGCAGTGGCGATGACAGCTGTAAAGCACGAACAGGAATACATGGAAGTCCGGGAGAGAATACACAGAGCCATCAACGACAACACAAACAGCAGAGTGGTCCTTTGGTCCTTCTTTGAAGCTCTTGTTCTAGTTGCCATGACATTGGGACAGATCTACTACCTGAAGAGATTTTTTGAAGTCCGGAGAGTTGTTTAAAAAGCCTCTTCCTGATGATCCCAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TMED2(10959)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU007091EHU034061EHU021861
Ensembl | human accession no.
ENSG00000086598
Ensembl | human accession no.
ENSG00000099203
Ensembl | human accession no.
ENSG00000177733
Ensembl | human accession no.
ENSG00000100580
Gene Information
human ... TMED2(10959)
Gene Information
human ... TMED1(11018)
Gene Information
human ... HNRNPA0(10949), HNRPA0(10949)
Gene Information
human ... TMED8(283578)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TCGACGTGGAGATTACAGGACCAGATAACAAAGGAATTTACAAAGGAGACAGAGAATCCAGTGGGAAATACACATTTGCTGCTCACATGGATGGAACATACAAATTTTGTTTTAGTAACCGGATGTCCACCATGACTCCAAAAATAGTGATGTTCACCATTGATATTGGGGAGGCTCCAAAAGGACAAGATATGGAAACAGAAGCTCACCAGAACAAGCTAGAAGAAATGATCAATGAGCTAGCAGTGGCGATGACAGCTGTAAAGCACGAACAGGAATACATGGAAGTCCGGGAGAGAATACACAGAGCCATCAACGACAACACAAACAGCAGAGTGGTCCTTTGGTCCTTCTTTGAAGCTCTTGTTCTAGTTGCCATGACATTGGGACAGATCTACTACCTGAAGAGATTTTTTGAAGTCCGGAGAGTTGTTTAAAAAGCCTCTTCCTGATGATCCCAA
esiRNA cDNA target sequence
GACGGTGAGTTCACGTTCCTGTTGCCGGCGGGGAGGAAGCAGTGTTTCTACCAGTCCGCGCCGGCCAACGCAAGCCTCGAGACCGAATACCAGGTGATCGGAGGTGCTGGACTGGACGTGGACTTCACGCTGGAGAGCCCTCAGGGCGTGCTGTTGGTCAGCGAGTCCCGCAAGGCTGATGGGGTACACACGGTGGAGCCAACGGAGGCCGGGGACTACAAGCTGTGCTTTGACAACTCCTTCAGCACCATCTCCGAGAAGCTGGTGTTCTTTGAACTGATCTTTGACAGCCTCCAGGATGACGAGGAGGTCGAAGGATGGGCAGAGGCTGTGGAGCCCGAGGAGATGCTGGATGTTAAAATGGAGGACATCAAGGAGTCCATTGAGACCATGCGGACCCGGCTGGAGCGCAGCATCCAGATGCTCACGCTACTG
esiRNA cDNA target sequence
ACTTTGAGGCCTTTGGGACTCTGACGGACTGCGTGGTGGTGGTGAATCCCCAGACCAAGCGCTCCCGTTGCTTTGGCTTCGTGACCTACTCCAATGTGGAGGAGGCGGACGCCGCCATGGCCGCCTCGCCCCATGCCGTGGACGGCAACACTGTGGAGCTGAAGCGGGCGGTGTCCCGGGAGGATTCGGCGCGGCCCGGTGCCCACGCCAAGGTTAAGAAGCTCTTTGTCGGAGGCCTTAAAGGAGACGTGGCTGAGGGCGACCTGATCGAGCACTTCTCGCAGTTTGGCACCGTGGAAAAGGCCGAGATTATTGCCGACAAGCAGTCCGGCAAGAAGCGTGGATTCGGCTTCGTGTATTTCCAGAATCACGACGCGGCAGACAAGGCCGCGGTGGTCAAGTTCCATCCGAT
esiRNA cDNA target sequence
GAAGATCTGCGGAAAGCAACTGGTCCTTTGGAGGCTCAGGCCTTGGTGAAACAGGATTTGCTGCCTGCAGACCAGGCCCAGGTCCTCAATGAGATGGCTAAGTATCAAGTTCCACAGAGGTCTGGGGACATCGTTATGATCCAGTCTGAACATACAGGAGCTATAGATGTTCTTTCAGCTGATTTGGAATCTGCAGATCTTCTGGGGGACCACAGGAAAGTCTCCCCACCTCTGATGGCTCCTCCATGCATCTGGACCTTTGCCAAGGTGAAGGAATTCAAAAGCAAGCTGGGCAAAGAGAAGAACAGCCGTCTGGTGGTGAAGCGTGGTGAGGTGGTGACCATCCGGGTACCTACTCATCCAGAGGGGAAGCGTGTCTGCTGGGAGTTTGCGACCGATGACTATGACATTGGCTTTGGAGTTTATTTTGACTGGACCCCTGTAACTAGCACTGACATAACTGTGCAGGTCAGTGATTCCAGTGACGATGAGGATGA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_006815
NCBI accession no.
NM_006858
NCBI accession no.
NM_006805
NCBI accession no.
NM_213601
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gong Shi-Peng et al.
Oncotarget, 8(55), 94151-94165 (2017-12-08)
TMED2 is involved in morphogenesis of the mouse embryo and placenta. We found that expression of TMED2 was higher in epithelial ovarian cancer tissues than normal ovarian tissues. Silencing TMED2 decreased cell proliferation, migration, and invasion. Ectopic expression of TMED2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU044201-20UG04061828550432
EHU044201-50UG04061828303618