Fortfahren mit
EHU040481
MISSION® esiRNA
targeting human RNF11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGATGACATCTCCCTGCTTCACGAGTCTCAGTCCGACCGGGCTAGCTTTGGCGAGGGGACGGAGCCGGATCAGGAGCCGCCGCCGCCATATCAGGAACAAGTTCCAGTTCCAGTCTACCACCCAACACCTAGCCAGACTCGGCTAGCAACTCAGCTGACTGAAGAGGAACAAATTAGGATAGCTCAAAGAATAGGTCTTATACAACATCTGCCTAAAGGAGTTTATGACCCTGGAAGAGATGGATCAGAAAAAAAGATCCGGGAGTGTGTGATCTGTATGATGGACTTTGTTTATGGGGACCCAATTCGATTTCTGCCGTGCATGCACATCTATCACCTGGACTGTATAGATGACTGGTTGATGAGATCCTTCACGTGCCCCTCCTGCATGGAGCCAGTTGATGCAG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RNF11(26994)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU045581EHU053501EHU066161
Ensembl | human accession no.
ENSG00000123091
Ensembl | human accession no.
ENSG00000121848
Ensembl | human accession no.
ENSG00000157450
Ensembl | human accession no.
ENSG00000082996
esiRNA cDNA target sequence
GGATGACATCTCCCTGCTTCACGAGTCTCAGTCCGACCGGGCTAGCTTTGGCGAGGGGACGGAGCCGGATCAGGAGCCGCCGCCGCCATATCAGGAACAAGTTCCAGTTCCAGTCTACCACCCAACACCTAGCCAGACTCGGCTAGCAACTCAGCTGACTGAAGAGGAACAAATTAGGATAGCTCAAAGAATAGGTCTTATACAACATCTGCCTAAAGGAGTTTATGACCCTGGAAGAGATGGATCAGAAAAAAAGATCCGGGAGTGTGTGATCTGTATGATGGACTTTGTTTATGGGGACCCAATTCGATTTCTGCCGTGCATGCACATCTATCACCTGGACTGTATAGATGACTGGTTGATGAGATCCTTCACGTGCCCCTCCTGCATGGAGCCAGTTGATGCAG
esiRNA cDNA target sequence
GAAGTCCGGCAGTTACCTTGCAATCACTTCTTTCACAGCAGTTGTATTGTGCCGTGGCTAGAACTGCATGACACATGTCCTGTATGTAGGAAGAGCTTAAATGGTGAGGACTCTACTCGGCAAAGCCAGAGCACTGAGGCCTCTGCAAGCAACAGATTTAGCAATGACAGTCAGCTACATGACCGATGGACTTTCTGAAGCTAAAGACCACACCTGAATCAGGGCTGTGGTAATCATCTTACCATAGCTGTAAATTGTATCAAAACAAAAAATTAGTAGATGGATTTAGGAATATGTAAGAAACTCAACACATAATATAAATGCAATGAATGTTTTTCTTCTTTAAATTTAAAGTTAGTATCTACAGATGGAATTGTATCTACAACCAAATGCCTCTTATCCCTG
esiRNA cDNA target sequence
CAGCTGTTCCCTCAGGAAGTATTGATGAAGATGTTGTGGTGATAGAAGCTTCCTCCACTCCCCAGGTTACTGCCAATGAAGAAATTAATGTTACCTCAACTGACAGTGAAGTGGAGATTGTAACAGTTGGAGAAAGCTATCGGTCTCGTTCAACCCTTGGACACTCCAGATCTCATTGGAGCCAGGGTTCCAGTTCTCATGCAAGTCGGCCACAGGAGCCACGGAACCGCAGTAGGATTTCTACTGTTATACAGCCCTTGAGGCAGAATGCAGCAGAAGTTGTGGACCTTACCGTTGATGAAGATGAACCTACTGTAGTACCAACCACTTCTGCAAGAATGGAATCACAAGCTACTAGCGCTTCCATTAACAATTCAAATCCATCTACCTCTGAGCAGGC
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCTTCCACCTCCATAAAGTTACCTAGAGTTGTTGAGTTGGAATATGTTCTGGCATTTACCTGACCTGCCAATCATTAGGGAGAGGCAACAAGGTAATTCAGCCTTTCCTCCTATCAGCACAAAGAAACTCAAAGCTGTTTTTTCCCTTTCTGTTCCAAAGCAGTCTTATCCTGACAGGAGCGGTCTATACTAGTGCAGATTTCAACACTTTTTTTTAACGTTTTAATTACTATAGTGTTATGTAGAGATTTGATTGAGCAGCTAATGTTTCTGAACTTTACTTACTAATTTTCAGTGTCCTTAAGGGTTCTGTAGTGTTATCAAAGCAAAAAGAAAATGCTGCATAAAAATACCAAACTTCAGCAACTGTTAATACTCAGATCATATACCTCTTAATAAATAGCATCTTATGCTAATTAGCCCTGCTAAACTATGTACAGAGGAAACTGTTCAAGTATTGG
Gene Information
human ... RNF11(26994)
Gene Information
human ... RNF115(27246)
Gene Information
human ... RNF111(54778)
Gene Information
human ... RNF13(11342)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_014372
NCBI accession no.
NM_014455
NCBI accession no.
NM_017610
NCBI accession no.
NM_183381
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Soratree Charoenthongtrakul et al.
PloS one, 8(1), e53717-e53717 (2013-01-12)
A key feature of the innate antiviral immune response is a rapid nonspecific response to virus infection largely mediated by the induction and extracellular secretion of type I interferons (IFNs) that restrict virus replication. Cytoplasmic sensors such as RIG-I recognize
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU040481-50UG04061828300075
EHU040481-20UG04061828535200