Fortfahren mit
EHU019701
MISSION® esiRNA
targeting human FN3KRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTTTGGATCGGGGTACAGAGGATCCTCCCTGAACATCATGAGGAATCTGGTCAAGTGAGCGGGCCTTACTCTGGAAGGAGGCCTCAGAGGTTTCTCCACAGTCCTCTTCTGGGCAAATTCTTGTTTCTTCACATGCTGGACTAGCTTAAGACCAATGCAGTAGCTTATTTCCAAGCCTTGCAAAGTATATAATATCTAAGAGGAAAGGTTTTGTCATCCCAGCGTTGTCCACTTTGTGGGGCTTTGTAGGTAGACGGAGCCACACTACAGGCAGGGTATGAGCAGAGGGATGTATGGAGTGTGGGTGACTCTGAGCCTCACTGCTGCTGCAAGGTGGGGAAACTGTAAGTGAACCCCTGTGGGTGCGGGGGAGGGTATCCGGTGCGCAGGGAGGTGGCCAGCGCCCCCGGGCACTGCTGCTCATAGGTACCTTTCCACTGCCTCCTCCCTGCTCTCCTGTGCAGGAATGTCTCTGAGCTGTTCACGTTGATGCTTCTTGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU021731EHU111901EHU061891
esiRNA cDNA target sequence
TTTTGGATCGGGGTACAGAGGATCCTCCCTGAACATCATGAGGAATCTGGTCAAGTGAGCGGGCCTTACTCTGGAAGGAGGCCTCAGAGGTTTCTCCACAGTCCTCTTCTGGGCAAATTCTTGTTTCTTCACATGCTGGACTAGCTTAAGACCAATGCAGTAGCTTATTTCCAAGCCTTGCAAAGTATATAATATCTAAGAGGAAAGGTTTTGTCATCCCAGCGTTGTCCACTTTGTGGGGCTTTGTAGGTAGACGGAGCCACACTACAGGCAGGGTATGAGCAGAGGGATGTATGGAGTGTGGGTGACTCTGAGCCTCACTGCTGCTGCAAGGTGGGGAAACTGTAAGTGAACCCCTGTGGGTGCGGGGGAGGGTATCCGGTGCGCAGGGAGGTGGCCAGCGCCCCCGGGCACTGCTGCTCATAGGTACCTTTCCACTGCCTCCTCCCTGCTCTCCTGTGCAGGAATGTCTCTGAGCTGTTCACGTTGATGCTTCTTGG
esiRNA cDNA target sequence
GTGCACATTTGGTGTCCAGAAGGAATGAAAACCAGTGACATCAAGGAGTTGAATATTGTTTTGCCTGAATTTGAGAAAACCCACCTAGAGCATCAACAAAGAATAGAATCTAAAGTTTGTAAGGCAGCCATCGCCACATTTTATGTTAATGTTAAAGAACAATTCATCAAAATGCTTAAAGAAAGCCAGATGTTGACAAATCTGAAAAGGAAGAATGCTAAGATGATTTCAGATATCGAAAAGAAAAGGCAGCGTATGATTGAAGTCCAGGATGAACTGCTTCGGTTAGAGCCACAGCTGAAACAACTACAAACAAAATATGATGAACTTAAAGAGAGAAAGTCTTCCCTTAGGAATGCAGCATATTTCTTATCTAATTTAAAACAGCTTTATCAAGATTATTCAGATGTTCAAGCTCAAGAACCAAACGTAAAGGAAACGTATGATTCATCCAGCCTTCCAGCTCTGTTATTTAAAGCAAGAACACTTCTGGGAGC
esiRNA cDNA target sequence
GGCGGTGTCAGAATACTGGTCAGTGATCCTCAGTGAAGTCCAGCGGAACCTCAATAGCTGGGATCGGGCCCGGGTTCAGCGACACCTTGAGCTCCTACTGCGGGATCTGGAAGATAGCCGGGGTGCCACCCTTAATCCTTGGCGCAAGGCCCAGCTGCTGCGAGTGGAGGGCGAGGTCAGGGCCCTCCTGGAGCAGCTGGGAAGCTCTGGAAGCTGAGACACTGGCGGCAGGCACCTAGCTATGTGACCACTGGCCCTAAACCTTTTCCCTCTGTGGCCTCCTGGCTTGCACTGCTCCCTCTAGAAAGATTCCTTCAGGTCTGGAGGCAGAGGAATGGGCATAGCTGAGCCAGTTGCCCTCCTAGGGCATGTTTGACCAGGACTGAGTCTGGAATCTCCAAGTTAAAGATGGTGAATCAATGCTTCGGGCTTGGAGATGGAACATGCCT
esiRNA cDNA target sequence
GTTGACCAGGGAGCCAACTTCTCGGAAGTCTCCAATACCAGCTTTGAGCTGAACTCTGAGAATGTGACCATGAAGGTTGTGTCTGTGCTCTACAATGTTACGATCAACAACACATACTCCTGTATGATTGAAAATGACATTGCCAAAGCAACAGGGGATATCAAAGTGACAGAATCGGAGATCAAAAGGCGGAGTCACCTACAGCTGCTAAACTCAAAGGCTTCTCTGTGTGTCTCTTCTTTCTTTGCCATCAGCTGGGCACTTCTGCCTCTCAGCCCTTACCTGATGCTAAAATAATGTGCCTCGGCCACAAAAAAGCATGCAAAGTCATTGTTACAACAGGGATCTACAGAACTATTTCACCACCAGATATGACCTAGTTTTATATTTCTGGGAGGAAATGAATTCATATCTAGAAGTCTGGAGTGAGCAAACAAGAGCAAGAAACAAAAAGAAGCCAAAAGCAGAAGGCTCCAAT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000141560
Ensembl | human accession no.
ENSG00000151725
Ensembl | human accession no.
ENSG00000160703
Ensembl | human accession no.
ENSG00000134258
Gene Information
human ... FN3KRP(79672), AC024361.21(79672)
Gene Information
human ... CENPU(79682), MLF1IP(79682)
Gene Information
human ... NLRX1(79671)
Gene Information
human ... VTCN1(79679)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_024619
NCBI accession no.
NM_024629
NCBI accession no.
NM_024618
NCBI accession no.
NM_024626
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU019701-20UG04061828567508
EHU019701-50UG04061828331857