Fortfahren mit
EHU016331
MISSION® esiRNA
targeting human CHMP4B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGAAAATCGAGCAGGAGCTGACGGCCGCCAAGAAGCACGGCACCAAAAACAAGCGCGCGGCCCTCCAGGCACTGAAGCGTAAGAAGAGGTATGAGAAGCAGCTGGCGCAGATCGACGGCACATTATCAACCATCGAGTTCCAGCGGGAGGCCCTGGAGAATGCCAACACCAACACCGAGGTGCTCAAGAACATGGGCTATGCCGCCAAGGCCATGAAGGCGGCCCATGACAACATGGACATCGATAAAGTTGATGAGTTAATGCAGGACATTGCTGACCAGCAAGAACTTGCAGAGGAGATTTCAACAGCAATTTCGAAACCTGTAGGGTTTGGAGAAGAGTTTGACGAGGATGAGCTCATGGCGGAATTAGAAGAACTAGAACAGGAGGAACTAGACAAGAATTTGCTGGAAATCAGTGGACCCGAAACAGTCCCTCTACCAAATGTTCCCTCTATAGCCCTACCATCAAAACCCGCCAAGAAGAAAGAAGAGGAGGACGACGACA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHMP4B(128866)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU121681EHU140411EHU043141
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101421
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167104
Ensembl | human accession no.
ENSG00000143110
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102383
Gene Information
human ... CHMP4B(128866)
Gene Information
human ... BPIFB6(128859), BPIL3(128859)
Gene Information
human ... C1ORF162(128346), C1orf162(128346)
Gene Information
human ... ZDHHC15(158866)
esiRNA cDNA target sequence
AGAAAATCGAGCAGGAGCTGACGGCCGCCAAGAAGCACGGCACCAAAAACAAGCGCGCGGCCCTCCAGGCACTGAAGCGTAAGAAGAGGTATGAGAAGCAGCTGGCGCAGATCGACGGCACATTATCAACCATCGAGTTCCAGCGGGAGGCCCTGGAGAATGCCAACACCAACACCGAGGTGCTCAAGAACATGGGCTATGCCGCCAAGGCCATGAAGGCGGCCCATGACAACATGGACATCGATAAAGTTGATGAGTTAATGCAGGACATTGCTGACCAGCAAGAACTTGCAGAGGAGATTTCAACAGCAATTTCGAAACCTGTAGGGTTTGGAGAAGAGTTTGACGAGGATGAGCTCATGGCGGAATTAGAAGAACTAGAACAGGAGGAACTAGACAAGAATTTGCTGGAAATCAGTGGACCCGAAACAGTCCCTCTACCAAATGTTCCCTCTATAGCCCTACCATCAAAACCCGCCAAGAAGAAAGAAGAGGAGGACGACGACA
esiRNA cDNA target sequence
AGAAGCCTCCCAAGGTCACTATGAAGACAGGCAAGAGCCTGCTGCACCTCCACAGCACCCTGGAGATGTTCGCAGCTCGGTGGCGGAGCAAGGCTCCAATGTCCCTCTTTCTCCTAGAAGTGCACTTCAATCTGAAGGTCCAGTACTCAGTGCATGAGAACCAGCTGCAGATGGCCACTTCTTTGGACAGATTACTGAGCTTGTCCCGGAAGTCCTCATCGATTGGCAACTTCAATGAGAGGGAATTAACTGGCTTCATCACCAGCTATCTCGAAGAAGCCTACATCCCAGTTGTCAATGATGTGCTTCAAGTGGGGCTCCCACTCCCGGACTTTCTGGCCATGAATTACAACCTGGCTGAGCTGGACATAGTAGAGAATGCCCTGATGCTGGACTTGAAGCTG
esiRNA cDNA target sequence
TGCCAGCACAACTTTCAAACTCTCAGAAGAAAAGAGCAATCACTTGGCTGAGAACCATTCTGCAGACTTTGACCCCATTGTCTATGCTCAAATTAAAGTAACAAACTAACTCAGCTTTTCCAATGAGGCTTGAATCCATTTCCTCTCATCTCAGCCCTATCTTCACACATCACTTTCACTTTTTTACAAATTTTGGACCACCACCTGTGTGAAACTGCAGTCGGAGTTGTTTAGATGTGATCTGGCAATGCTATCCAGCATCTTTGGAGACCAATGGTCAGTCTTTTCCTGGCCAGAGGAAAGATTGATGGCCCTCCCACTTGAACTGACAGCCTGTGAGCCCCTTGGGGGCATAGACTGCCTTCCTTGGACCCTTCCAAAGTGTGTGGTACAGAGCTCAGTGCACAGAGTATTCACCCAGCATCATGAATC
esiRNA cDNA target sequence
TTAGAGGCCTTCTGCACTCCAGTGTTTACAAGTGGCCCAGAGAAAAATGGGTTCAACCTTGGCTTCATCAAGAATATCCAGCAGGTGTTTGGAGATAAGAAGAAGTTCTGGTTAATACCTATTGGTTCCAGCCCTGGTGATGGACACTCCTTCCCTATGAGGTCTATGAATGAGTCACAGAACCCACTGCTAGCAAATGAAGAAACCTGGGAAGACAACGAGGATGACAACCAAGATTATCCAGAAGGCTCATCATCTCTTGCTGTGGAAACGGAAACATAGCAGTTTTCACATTTCCTGCATCTCTCAGACAGGACTCACCATCTCTGCCTCCCATGAGGCTTACAGAGTTCAATGTTGGAAATCATTGTAATCTTCAAAATAAGTCACCGTGTTGGATTGAAAG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_176812
NCBI accession no.
NM_174897
NCBI accession no.
NM_174896
NCBI accession no.
NM_144969
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU016331-50UG04061828329540
EHU016331-20UG04061831339635