Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACACCCGAACTGGTCAACTCTCAAGAGACCATCTGGTTCAGGTTCCTGACTGGGCCAGCGAGTGAGGATGGCCAGGCCTCTGGAGCAGGCGGTAGCTGCCATCGTGTGCACCTTCCAGGAATACGCAGGGCGCTGTGGGGACAAATACAAGCTCTGCCAGGCGGAGCTCAAGGAGCTGCTGCAGAAGGAGCTGGCCACCTGGACCCCGACTGAGTTTCGGGAATGTGACTACAACAAATTCATGAGTGTTCTGGACACCAACAAGGACTGCGAGGTGGACTTTGTGGAGTATGTGCGCTCACTTGCCTGCCTCTGTCTCTACTGCCACGAGTACTTCAAGGACTGCCCCTCAGAGCCCCCCTGCTCCCAGTAGCCTCTGCTCCAGGGGGTGCGCTGGCTGTCGGGGGCTGGGCATGTCTCCCACACCCCCTCCTACCCTCTCTCCTGTACCCCTTTCAATCTGGACTTGCCCAGGTCTTCTGCGATCAGTTAACCCATTTTACCTAGGAGGCCC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... S100A3(6274)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| Gene Information human ... S100A3(6274) | Gene Information human ... S100A2(6273) | Gene Information human ... S100A13(6284) | Gene Information human ... S100A10(6281) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence ACACCCGAACTGGTCAACTCTCAAGAGACCATCTGGTTCAGGTTCCTGACTGGGCCAGCGAGTGAGGATGGCCAGGCCTCTGGAGCAGGCGGTAGCTGCCATCGTGTGCACCTTCCAGGAATACGCAGGGCGCTGTGGGGACAAATACAAGCTCTGCCAGGCGGAGCTCAAGGAGCTGCTGCAGAAGGAGCTGGCCACCTGGACCCCGACTGAGTTTCGGGAATGTGACTACAACAAATTCATGAGTGTTCTGGACACCAACAAGGACTGCGAGGTGGACTTTGTGGAGTATGTGCGCTCACTTGCCTGCCTCTGTCTCTACTGCCACGAGTACTTCAAGGACTGCCCCTCAGAGCCCCCCTGCTCCCAGTAGCCTCTGCTCCAGGGGGTGCGCTGGCTGTCGGGGGCTGGGCATGTCTCCCACACCCCCTCCTACCCTCTCTCCTGTACCCCTTTCAATCTGGACTTGCCCAGGTCTTCTGCGATCAGTTAACCCATTTTACCTAGGAGGCCC | esiRNA cDNA target sequence ATCAGGTTGAGGCAGGTTTGGTTTCCTTAAAATGCCAAGTTGGGGGCCAGTGGGGCCCACATATAAATCCTCACCCTGGGAGCCTGGCTGCCTTGCTCTCCTTCCTGGGTCTGTCTCTGCCACCTGGTCTGCCACAGATCCATGATGTGCAGTTCTCTGGAGCAGGCGCTGGCTGTGCTGGTCACTACCTTCCACAAGTACTCCTGCCAAGAGGGCGACAAGTTCAAGCTGAGTAAGGGGGAAATGAAGGAACTTCTGCACAAGGAGCTGCCCAGCTTTGTGGGGGAGAAAGTGGATGAGGAGGGGCTGAAGAAGCTGATGGGCAGCCTGGATGAGAACAGTGACCAGCAGGTGGACTTCCAGGAGTATGCTGTTTTCCTGGCACTCATCACTGTCATGTGCAATGACTTCTTCCAGGGCTGCCCAGACCGACCCTGAAGCAGAACTCTTGACTTCCTGCCATGGAT | esiRNA cDNA target sequence ATATGCCCAAAGTCCCACAGCTAGAAAGTAGCAGGGCTGGAATTTGAACCCAGTCCAATAAAACCTCAAAACCGGTGCACTTTCTACCGTATCCTGAGGCTTCTTTACTTTGGGGCCCTGGTTAGCCTTAGCAGCCTAGTTTTCTACATCCTTCATGCCAGTTGAATGAAACTACTGACATGCTCCACATTCTTCTTTCTCCCATGCTTTTGTTCATTCAGTTACCTCCTCCTAAAATGTCTGCATTTACCCAGATAATCTTCCAATGGAAATCCATGGTTCAAGTGCCACCTCTTCAGGAAAGCCATCTGACTTCAATCAGGAAGCCAGAGAGCTCCGTCTGCAGCAGCTCTTTCAGCTCCTTCTTGCTCAGCTTGTACTTGTCCCCCTCTTTGCCCGAGTGGGCGTGGAACACGTTGATGAGGGTCTCCATCGCCGTCTCCAGCTCAGAGCCCATTGCAGCAGTGCACCTACCCACCCCCATCATGGAAGTGAGCTGAGGACCAGG | esiRNA cDNA target sequence AAATTCGCTGGGGATAAAGGCTACTTAACAAAGGAGGACCTGAGAGTACTCATGGAAAAGGAGTTCCCTGGATTTTTGGAAAATCAAAAAGACCCTCTGGCTGTGGACAAAATAATGAAGGACCTGGACCAGTGTAGAGATGGCAAAGTGGGCTTCCAGAGCTTCTTTTCCCTAATTGCGGGCCTCACCATTGCATGCAATGACTATTTTGTAGTACACATGAAGCAGAAGGGAAAGAAGTAGGCAGAAATGAGCAGTTCGCTCCTCCCTGATAAGAGTTGTCCCAAAGGGTCGCTTAAGGAATCTGCCCCACAGCTTCCCCCATAGAAGGATTTCATGAGCAGATCAGGACACTTAGCAAATGTAAAAATAAAATCTAACTCTCATTTGACAAGCAGAGAAAGAAAAGTTAAATACCAGATAAGCTTTTGATTTTTGTATTGTTTGCATCCCCTTGC |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EHU013471-50UG | 04061828449781 |
| EHU013471-20UG | 04061828675265 |