Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTCAAAGCCTGCACAACAGAAGAGGATCAGGAGAAGCTGATGCAAATTACCAGTCTGCATTCACTGAATGCCTTCTTGCTGCCAATTAAAACTGTAGGTGTGCAGGGTGACTGTCGTTCCTACAGTTACGTGTGTGGAATCTCCAGTAAAGATGAACCTGACTGGGAATCACTTATTTTTCTGGCTAGGCTTATACCTCGCATGTGTCACAACGTTAACAGGTTTGTTTATATATTTGGCCCACCAGTTAAAGAACCTCCTACAGATGTTACTCCCACTTTCTTGACAACAGGGGTGCTCAGTACTTTACGCCAAGCTGATTTTGAGGCCCATAACATTCTCAGGGAGTCTGGGTATGCTGGGAAAATCAGCCAGATGCCGGTGATTTTGACACCATTACATTTTGATCGGGACCCACTTCAAAAGCAGCCTTC
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GMPS(8833)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence GTCAAAGCCTGCACAACAGAAGAGGATCAGGAGAAGCTGATGCAAATTACCAGTCTGCATTCACTGAATGCCTTCTTGCTGCCAATTAAAACTGTAGGTGTGCAGGGTGACTGTCGTTCCTACAGTTACGTGTGTGGAATCTCCAGTAAAGATGAACCTGACTGGGAATCACTTATTTTTCTGGCTAGGCTTATACCTCGCATGTGTCACAACGTTAACAGGTTTGTTTATATATTTGGCCCACCAGTTAAAGAACCTCCTACAGATGTTACTCCCACTTTCTTGACAACAGGGGTGCTCAGTACTTTACGCCAAGCTGATTTTGAGGCCCATAACATTCTCAGGGAGTCTGGGTATGCTGGGAAAATCAGCCAGATGCCGGTGATTTTGACACCATTACATTTTGATCGGGACCCACTTCAAAAGCAGCCTTC | esiRNA cDNA target sequence GCGCAGACCATGCTGTATTAACACATCACTTGCTGTTTCCTACTGAGTGTACCACTGCCTTCCCTTCTAGCCCAGGAGAATGTTTACTCAGTTTAGTGTCTTGTATTTCTATAATACTCCAACAGGAATGGTAGTCACACTGTCTTGAAATTGAATCTGTCCATCTGTTTATAATCAAGAACATATCAGAAATATATAGGTCCCAGGTAATACTCCCAAACATCCCACTTTTTACTGTTTCAGGCCATCATATCATTCTTAAGCTACTTGGGGTGGTAGTAGAGGATTAGGTTGTCTATTATAAAACCAAAACTCATTCGTTTAATGAACTTGACTGTCATACCTCTATTTAGTAATTGCGAGGGTAAGATTCATAGTAGGAATATTGGAAATTTTGGCACTCTGA | esiRNA cDNA target sequence ACCGAGCTGTGCTTTAGGAAGCTGGCCAGCCGGGCCTCCTTTAGGTGCGCTGCAGCCTTTTTCAAAGCGAGTGAATGTGGCCCGGCCCCTACAGTTCGCCAGGCCCGCTGTAAAAGGGTTAGATTTCAGTCTATAGACGATCAGTGGGAAGGCCTTTCCTAGGAGGTAACCAGAACAGAGAGCTGTAAACTCCGTGAATGCAAGAGGCTGCTTCTGTTACCTGAGTGGTTCTCACTCATCTTTGCCTTCCTTACCTCGTGATCTCACCATTCCAGATTGAAATCATGGCAGGTCCAGAAAGTGATGCGCAATACCAGTTCACTGGTATTAAAAAATATTTCAACTCTTATACTCTCACAGGTAGAATGAACTGTGTACTGGCCACATATGGAAGCATTGCATTGATTGTCTTATATTTCAAGTTAAGGTCCAAAAAAACTCCAGCTGTGAAAGCA | esiRNA cDNA target sequence ATGACCTTCTGGGCACTGAGGCTTGGCTTGAAGCCTACCACGATGTCAATGTCACTGGCATGCAGTCGTCTCCCCTGCAGGGCCGAGCTGGGGCCATTCAGGCAGCCGTGGCCCTGGAGCTGAGCAGTGATGTGGTCACCAGCCTCGATGTGGCCGTGGAGGGGCTTAACGGGCAGCTGCCCAACCTTGACCTGCTCAATCTCTTCCAGACCTTCTGCCAGAAAGGGGGCCTGTTGTGCACGCTTCAGGGCAAGCTGCAGCCCGAGGACTGGACATCATTGGATGGACCGCTGCAGGGCCTGCAGACACTGCTGCTCATGGTTCTGCGGCAGGCCTCCGGCCGCCCCCACGGCTCCCATGGCCTCTTCCTGCGCTACCGTGTGGAGGCCCTAACCCTGCGTGGCATCAATAGCTTCCGCCAGT |
| Gene Information human ... GMPS(8833) | Gene Information human ... ASAP2(8853), DDEF2(8853) | Gene Information human ... USMG5(84833) | Gene Information human ... GPAA1(8733) |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EHU009581-50UG | 04061828446025 |
| EHU009581-20UG | 04061828671977 |