Fortfahren mit
EHU005281
MISSION® esiRNA
targeting human SLC35F1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGCTCCTGGACTGTTTTGTGATCCCAGTCGTGATTTTGCTCTCCTGGTTCTTCCTGCTGATCCGGTACAAGGCTGTGCATTTCATCGGCATCGTTGTCTGCATCCTGGGAATGGGCTGCATGGTGGGAGCAGATGTGCTTGTGGGAAGACATCAGGGAGCAGGGGAAAATAAGCTGGTAGGGGACCTTCTGGTCTTAGGAGGAGCCACACTCTATGGTATTTCTAACGTCTGGGAAGAATACATCATCCGAACTCTGAGCCGAGTGGAATTCCTGGGAATGATTGGTCTCTTTGGAGCATTTTTCAGTGGAATTCAATTAGCTATAATGGAGCATAAGGAACTGTTGAAGGTGCCCTGGGACTGGCAAATAGGACTGCTCTACGTTGGCTTTAGTGCCTGCATGTTTGGTCTCTACAGCTTTATGCCAGTCGTCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SLC35F1(222553)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU147471EHU156531EHU131851
Gene Information
human ... SLC35F1(222553)
Gene Information
human ... SLC35F2(54733)
Gene Information
human ... SLC35D1(23169)
Gene Information
human ... SLC35F5(80255)
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGCTCCTGGACTGTTTTGTGATCCCAGTCGTGATTTTGCTCTCCTGGTTCTTCCTGCTGATCCGGTACAAGGCTGTGCATTTCATCGGCATCGTTGTCTGCATCCTGGGAATGGGCTGCATGGTGGGAGCAGATGTGCTTGTGGGAAGACATCAGGGAGCAGGGGAAAATAAGCTGGTAGGGGACCTTCTGGTCTTAGGAGGAGCCACACTCTATGGTATTTCTAACGTCTGGGAAGAATACATCATCCGAACTCTGAGCCGAGTGGAATTCCTGGGAATGATTGGTCTCTTTGGAGCATTTTTCAGTGGAATTCAATTAGCTATAATGGAGCATAAGGAACTGTTGAAGGTGCCCTGGGACTGGCAAATAGGACTGCTCTACGTTGGCTTTAGTGCCTGCATGTTTGGTCTCTACAGCTTTATGCCAGTCGTCA
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGCCTGTTTGTTTGTTTGTTTAAAACATTTCTCCATCACTCATTCCAGGTCCCAGAGCAAACTCTCTCTGCTCTCGGAGCCTGTGACACTGGCTATGTGCTCCACAGTTTCAGTCCCAGGTCATACTCTCCAACAGTTTTCAGAGCTCCATATATATGTAGATGCCATCCTTTCTAAAAACTTCTCACGACCTCCTGGAATATTCCTATTGATCTCATTTTATTTAGCATCAGCTCAAGAAACTAAGTCTTAGTGCACAGTATCACAACAAAGAAAAAGCTTTGTTTTTATAACTGGTAAAAACAAGAAAAGATTCTCATCAAAATGAAAATATAAAATTAATCATTTCTCACCAAAGAGTATGCCTGGGAGCCTCCAGCTGTTAAAAGACAATGCTATTACTACTTCTTATCAAAAATCTGTAATGCCCTGTG
esiRNA cDNA target sequence
TCTGCAGTTCACCCTCTCCTGTGTGATGGGGTTTATCTTAATGTACGCCACAGTACTCTGCACGCAGTATAATTCTGCTCTTACAACTACAATAGTTGGCTGTATTAAGAATATATTAATAACTTATATTGGAATGGTCTTTGGTGGAGATTATATTTTCACGTGGACAAACTTCATTGGTTTAAATATCAGCATTGCTGGGAGCCTGGTATATTCCTATATCACTTTCACTGAAGAGCAGCTGAGCAAACAGTCAGAGGCTAATAACAAGCTGGACATTAAGGGGAAAGGAGCAGTGTGACCAGAGGATTGCTTCATCTGATACGTAGGCCTAAGTTTTTAATCAACTCAGAACACTGGCAGTTCCTACAGAGACACTGAGGTGTCTTGATTATGGAGGAAATAACCATTCCTTTGCACTTGTACAATCTGAGGATTGATTGCTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
GAACCGAATGAATTCCCAGAACAGTGGTTTCACTCAGCGCAGGCGAATGGCTCTTGGGATTGTTATTCTTCTGCTTGTTGATGTGATATGGGTTGCTTCCTCTGAACTTACTTCGTATGTTTTTACCCAGTACAACAAACCATTCTTCAGCACCTTTGCAAAAACATCTATGTTTGTTTTGTACCTTTTGGGCTTTATTATTTGGAAGCCATGGAGACAACAGTGTACAAGAGGACTTCGCGGAAAGCATGCTGCTTTTTTTGCAGATGCTGAAGGTTACTTTGCTGCTTGCACAACAGATACAACTATGAATAGTTCTTTGAGTGAACCTCTGTATGTGCCTGTGAAATTCCATGATCTTCCAAGTGAAAAACCTGAGAGCACAAACATTGATACTGAAAAAACCCCCAAAAAGTCTCGTGTGAGGTTCAGTAATATCATGGAGATTCGACAGCTTCCGTC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196376
Ensembl | human accession no.
ENSG00000110660
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116704
Ensembl | human accession no.
ENSG00000115084
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001029858
NCBI accession no.
NM_017515
NCBI accession no.
NM_015139
NCBI accession no.
NM_025181
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU005281-50UG04061828444823
EHU005281-20UG04061828670253