Fortfahren mit
EHU002141
MISSION® esiRNA
targeting human MAP2K1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTTGAGGCCTTTCTTACCCAGAAGCAGAAGGTGGGAGAACTGAAGGATGACGACTTTGAGAAGATCAGTGAGCTGGGGGCTGGCAATGGCGGTGTGGTGTTCAAGGTCTCCCACAAGCCTTCTGGCCTGGTCATGGCCAGAAAGCTAATTCATCTGGAGATCAAACCCGCAATCCGGAACCAGATCATAAGGGAGCTGCAGGTTCTGCATGAGTGCAACTCTCCGTACATCGTGGGCTTCTATGGTGCGTTCTACAGCGATGGCGAGATCAGTATCTGCATGGAGCACATGGATGGAGGTTCTCTGGATCAAGTCCTGAAGAAAGCTGGAAGAATTCCTGAACAAATTTTAGGAAAAGTTAGCATTGCTGTAATAAAAGGCCTGACATATCTGAGGGAGAAGCACAAGATCATGCACAGAGATGTCAAGCCCTCCAACAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU085441EHU088281EHU136181
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CCTTGAGGCCTTTCTTACCCAGAAGCAGAAGGTGGGAGAACTGAAGGATGACGACTTTGAGAAGATCAGTGAGCTGGGGGCTGGCAATGGCGGTGTGGTGTTCAAGGTCTCCCACAAGCCTTCTGGCCTGGTCATGGCCAGAAAGCTAATTCATCTGGAGATCAAACCCGCAATCCGGAACCAGATCATAAGGGAGCTGCAGGTTCTGCATGAGTGCAACTCTCCGTACATCGTGGGCTTCTATGGTGCGTTCTACAGCGATGGCGAGATCAGTATCTGCATGGAGCACATGGATGGAGGTTCTCTGGATCAAGTCCTGAAGAAAGCTGGAAGAATTCCTGAACAAATTTTAGGAAAAGTTAGCATTGCTGTAATAAAAGGCCTGACATATCTGAGGGAGAAGCACAAGATCATGCACAGAGATGTCAAGCCCTCCAACAT
esiRNA cDNA target sequence
CAACGGAGGCACAGTCTACAAAGCATATCATGTCCCGAGTGGGAAAATATTAGCTGTAAAGGTCATACTACTAGATATTACACTGGAACTTCAGAAGCAAATTATGTCTGAATTGGAAATTCTTTATAAGTGCGATTCATCATATATCATTGGATTTTATGGAGCATTTTTTGTAGAAAACAGGATTTCAATATGTACAGAATTCATGGATGGGGGATCTTTGGATGTATATAGGAAAATGCCAGAACATGTCCTTGGAAGAATTGCAGTAGCAGTTGTTAAAGGCCTTACTTATTTGTGGAGTTTAAAGATTTTACATAGAGACGTGAAGCCCTCCAATATGCTAGTAAACACAAGAGGACAGGTTAAGCTGTGTGATTTTGGAGTTAGCACTCAGCTGG
esiRNA cDNA target sequence
CGTGAACTCACAGGAGCAGAAGCGGCTGCTCATGGACCTGGACATCAACATGCGCACGGTCGACTGTTTCTACACTGTCACCTTCTACGGGGCACTATTCAGAGAGGGAGACGTGTGGATCTGCATGGAGCTCATGGACACATCCTTGGACAAGTTCTACCGGAAGGTGCTGGATAAAAACATGACAATTCCAGAGGACATCCTTGGGGAGATTGCTGTGTCTATCGTGCGGGCCCTGGAGCATCTGCACAGCAAGCTGTCGGTGATCCACAGAGATGTGAAGCCCTCCAATGTCCTTATCAACAAGGAGGGCCATGTGAAGATGTGTGACTTTGGCATCAGTGGCTACTTGGTGGACTCTGTGGCCAAGACGATGGATGCCGGCTGCAAGCCCTACATGGCCCCTGAGAGGATCAACCCAGAGCTGAAC
esiRNA cDNA target sequence
AGTGCTTTGGGACGTTCATCACCAACACGGACGTCTTCATCGCCATGGAGCTCATGGGCACCTGCGCTGAGAAGCTCAAGAAGCGGATGCAGGGCCCCATCCCCGAGCGCATTCTGGGCAAGATGACAGTGGCGATTGTGAAGGCGCTGTACTACCTGAAGGAGAAGCACGGTGTCATCCACCGCGACGTCAAGCCCTCCAACATCCTGCTGGACGAGCGGGGCCAGATCAAGCTCTGCGACTTCGGCATCAGCGGCCGCCTGGTGGACTCCAAAGCCAAGACGCGGAGCGCCGGCTGTGCCGCCTACATGGCACCCGAGCGCATTGACCCCCCAGACCCCACCAAGCCGGACTATGACATCCGGGCCGACGTATGGAGCCTGGGCATCTCGTTGGTGGAGCTGGCAACAGGACAGTTTCCCTACAAGAACTGCAAGACGGACTTTGAGGTCCTCACCAAAGTCCTACAGGAAGAGCCCCCGCTTCTGCCCGGACACATGGGCTTCTCGGGGGACTTCCAGTCCTTCGTCAAAGACTGCCT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000169032
Ensembl | human accession no.
ENSG00000137764
Ensembl | human accession no.
ENSG00000034152
Ensembl | human accession no.
ENSG00000076984
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Gene Information
human ... MAP2K5(5607)
Gene Information
human ... MAP2K3(5606)
Gene Information
human ... MAP2K7(5609)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Weiran Liu et al.
Oncotarget, 8(1), 179-190 (2016-06-23)
As shortened telomeres inhibit tumor formation and prolong life span in a KrasG12D mouse lung cancer model, we investigated the implications of telomerase in Kras-mutant NSCLC. We found that Kras mutations increased TERT (telomerase reverse transcriptase) mRNA expression and telomerase
Ching-Ting Wei et al.
Anticancer research, 39(2), 695-701 (2019-02-04)
Sorafenib is now standard treatment for advanced hepatocellular carcinoma (HCC). However, therapeutic efficacy is not as good as was predicted. Many efforts are being made to improve HCC sensitivity to sorafenib. Our previous study demonstrated that co-treatment with chrysin enhanced
Yiqun Huang et al.
Oncology reports, 41(1), 377-386 (2018-10-27)
MAPK kinase 1 (MEK1) is an upstream protein kinase of extracellular signal regulated kinase (ERK), which activates the ERK/MAPK (mitogen activated protein kinase) pathway. Importantly, bioinformatic analysis has shown that there is a target complementary binding site between miR‑101 and MEK1.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU002141-20UG04061828657070
EHU002141-50UG04061828442997