Fortfahren mit
EHU001091
MISSION® esiRNA
targeting human ACTN2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATGGAGCACATTCGTGTTGGATGGGAGCTGCTGCTGACAACCATCGCCAGAACCATCAATGAGGTGGAGACTCAGATCCTGACGAGAGATGCGAAGGGCATCACCCAGGAGCAGATGAATGAGTTCAGAGCCTCCTTCAACCACTTTGACAGGAGGAAGAATGGCCTGATGGATCATGAGGATTTCAGAGCCTGCCTGATTTCCATGGGTTATGACCTGGGTGAAGCCGAATTTGCCCGCATTATGACCCTGGTAGATCCCAACGGGCAAGGCACCGTCACCTTCCAATCCTTCATCGACTTCATGACTAGAGAGACGGCTGACACCGACACTGCCGAGCAGGTCATCGCCTCCTTCCGGATCCTGGCTTCTGATAAGCCATACATCCTGGCGGAGGAGCTGCGTCGGGAGCTGCCCCCGGATCAGGCCCAGTACTGCATC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ACTN2(88)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU016001EHU084921EHU105791
Ensembl | human accession no.
ENSG00000077522
Ensembl | human accession no.
ENSG00000072110
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163017
Ensembl | human accession no.
ENSG00000138071
Gene Information
human ... ACTN2(88)
Gene Information
human ... ACTN1(87)
Gene Information
human ... ACTG2(72)
Gene Information
human ... ACTR2(10097)
esiRNA cDNA target sequence
GATGGAGCACATTCGTGTTGGATGGGAGCTGCTGCTGACAACCATCGCCAGAACCATCAATGAGGTGGAGACTCAGATCCTGACGAGAGATGCGAAGGGCATCACCCAGGAGCAGATGAATGAGTTCAGAGCCTCCTTCAACCACTTTGACAGGAGGAAGAATGGCCTGATGGATCATGAGGATTTCAGAGCCTGCCTGATTTCCATGGGTTATGACCTGGGTGAAGCCGAATTTGCCCGCATTATGACCCTGGTAGATCCCAACGGGCAAGGCACCGTCACCTTCCAATCCTTCATCGACTTCATGACTAGAGAGACGGCTGACACCGACACTGCCGAGCAGGTCATCGCCTCCTTCCGGATCCTGGCTTCTGATAAGCCATACATCCTGGCGGAGGAGCTGCGTCGGGAGCTGCCCCCGGATCAGGCCCAGTACTGCATC
esiRNA cDNA target sequence
GGCAAGATGAGAGTGCACAAGATCTCCAACGTCAACAAGGCCCTGGATTTCATAGCCAGCAAAGGCGTCAAACTGGTGTCCATCGGAGCCGAAGAAATCGTGGATGGGAATGTGAAGATGACCCTGGGCATGATCTGGACCATCATCCTGCGCTTTGCCATCCAGGACATCTCCGTGGAAGAGACTTCAGCCAAGGAAGGGCTGCTCCTGTGGTGTCAGAGAAAGACAGCCCCTTACAAAAATGTCAACATCCAGAACTTCCACATAAGCTGGAAGGATGGCCTCGGCTTCTGTGCTTTGATCCACCGACACCGGCCCGAGCTGATTGACTACGGGAAGCTGCGGAAGGATGATCCACTCACAAATCTGAATACGGCTTTTGACGTGGCAGAGAAGTACCTGGACATCCCCAAGATGCTGGATGCCGAAGACATCGTTGGAACTGCCCGACCGGATGAGAAAGCCATCATGACTTACGTGTCTAGCTTCTACCACGCCTTCTCTGGAG
esiRNA cDNA target sequence
TCAAGCTGTGCTCTCCCTCTATGCCTCTGGCCGCACGACAGGCATCGTCCTGGATTCAGGTGATGGCGTCACCCACAATGTCCCCATCTATGAAGGCTATGCCCTGCCCCATGCCATCATGCGCCTGGACTTGGCTGGCCGTGACCTCACGGACTACCTCATGAAGATCCTCACAGAGAGAGGCTATTCCTTTGTGACCACAGCTGAGAGAGAAATTGTGCGAGACATCAAGGAGAAGCTGTGCTATGTGGCCCTGGATTTTGAGAATGAGATGGCCACAGCAGCTTCCTCTTCCTCCCTGGAGAAGAGCTATGAGCTGCCAGATGGGCAGGTTATCACCATTGGCAATGAGCGCTTCCGCTGCCCTGAGACCCTCTTCCAGCCTTCCTTTATTGGCATGGA
esiRNA cDNA target sequence
CACATCTTCCCAGCTTTGGTTGGAAGACCTATTATCAGATCAACCACCAAAGTGGGAAACATTGAAATCAAGGATCTTATGGTTGGTGATGAGGCAAGTGAATTACGATCAATGTTAGAAGTTAACTACCCTATGGAAAATGGCATAGTACGAAATTGGGATGACATGAAACACCTGTGGGACTACACATTTGGACCAGAGAAACTTAATATAGATACCAGAAATTGTAAAATCTTACTCACAGAACCTCCTATGAACCCAACCAAAAACAGAGAGAAGATTGTAGAGGTAATGTTTGAAACTTACCAGTTTTCCGGTGTATATGTAGCCATCCAGGCAGTTCTGACTTTGTACGCTCAAGGTTTATTGACTGGTGTAGTGGTAGACTCTGGAGATGGTGTGACTCACATTTGCCCAGTATATGAAGGCTTTTCTCTCCCTCATCTTACCAGGAGACTGGATATTGCTGGGAGGGATATAACTAGATATCTTATCAAGCTACTTCTGTTGCGAGGATACGCCTTCAACCAC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001103
NCBI accession no.
NM_001102
NCBI accession no.
NM_001615
NCBI accession no.
NM_005722
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)