Fortfahren mit
EHNC012871
MISSION® esiRNA
targeting human TP53TG5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCACAGGCCTGACTTCCAGACTAGGCTCTGCCCCTAAGGAAATCACCTTTCTGGTCTTAGTCTCCCCATCTGAAAATGGCATAACCAACCTACCTGCCTCAAATACAAGACCCTGCTTGTGAAGCGTCTCCTGGCTCAGACCAGTGCTAGAAGTGTCCAGTCTAGCAGCTCCTGGACCAAGACTCCGTGGCCATTCCCTTCCTCCTGCCTTCCATCCACCCCCTTACGATACAGAAGTTGAGATACAGAGAGGTGAAGGAACTTGTCCCAGGCCCTACAGCTAGTAAGTGATGGACCTGGAATTTAAGCCCAGGTAGACTGCCTCTAGAGACTGTGCTTACAACCCTTTTATCCTGTGCCTGTTCCC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TP53TG5(27296)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU038531EMNC007741EHU113671
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCACAGGCCTGACTTCCAGACTAGGCTCTGCCCCTAAGGAAATCACCTTTCTGGTCTTAGTCTCCCCATCTGAAAATGGCATAACCAACCTACCTGCCTCAAATACAAGACCCTGCTTGTGAAGCGTCTCCTGGCTCAGACCAGTGCTAGAAGTGTCCAGTCTAGCAGCTCCTGGACCAAGACTCCGTGGCCATTCCCTTCCTCCTGCCTTCCATCCACCCCCTTACGATACAGAAGTTGAGATACAGAGAGGTGAAGGAACTTGTCCCAGGCCCTACAGCTAGTAAGTGATGGACCTGGAATTTAAGCCCAGGTAGACTGCCTCTAGAGACTGTGCTTACAACCCTTTTATCCTGTGCCTGTTCCC
esiRNA cDNA target sequence
ACAGCAGGGTTTCCAAGATGCAAGATGAGAAACTGCGGGACGAGACAGAGCAGCCTGTGAGCAAAGTAATTGAGCGGAACCGTCTGAGAACGGTGTTAAAAAACTTGTCGCTCTTGAAGCTACTCAAGAGCTCAAACCGCCGGATCCAAGAACTGCATAAGCTGGCCAAAAGGTGTTGGCATTCACTGCTCAGTGTTCCAAAGATTCTCCGCATCTCCTCTGGGGAAAACAGTGCCTGCAATAAAACAAAACAAAATAATGAAGAGTTCCAGGAGATCGGGTGCTCCGAGAAGGAACTCAAGTCCAAGAAATTAGAGTCCACAGGGGACCCTAAGAAAAAAGAGTACAAGGAGTGGAAGTCCCAGGTGCAGTCAGGGATGAGGAACAAGGAGAAAACGTCATTGGCGGCAATGCCACGGAAAGAAAAGCATATAGAGCCTGAGGTTCCAAGGACATCGAGGGATGAT
esiRNA cDNA target sequence
AAAAGGTGTCCCTTGGATCATAGTTGAAAATAATAGTTGCTGAGTAGCTATTCAGTACTAGTTGAGAATGACACATTTTTAAAGTAGCACCTTTGTGGGGCATACAAAATCATATTCACTTGTCTGTAATAAGCTTTCTTGACTTGCTCTGATAATGGAGATAATAGAACAATTTGGGTTTATGGTTTAAACCCTACAATTAGATAATTGGAGTTTCCTCCTGCCTTTCAGAAGA
esiRNA cDNA target sequence
ACCAAAGCTGAGAAGCTCCAGCTGCTGAACCACCGGCCTGTGACTGCTGTGGAGATCCAGCTGATGGTGGAAGAGAGTGAAGAGCGGCTCACGGAGGAGCAGATTGAAGCTCTTCTCCACACCGTCACCAGCATTCTGCCTGCAGAGCCAGAGGCTGAGCAGAAGAAGAATACAAACAGCAATGTGGCAATGGACGAAGAGGACCCAGCATAGAAGAGCACAGCTGGCCCCGGCGTTTCATGAAGTCAGAAGGCCTGGCAGCCATTTCCTGGACGTTGAGAGGATTGTTTATTTGATTTTTATCCTCATCCCAGCAGGCCTGGCTTTGTGGTTAGTTGGGTACATCACAAAAATAAGTTAAAAAGAAATATTTGTGCCTTGGGGAGAAGAAACATGGTGAAAACAGGCTGAGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... TP53TG5(27296)
Gene Information
human ... TP53TG5(27296), C20orf10(27296)
Gene Information
mouse ... SOCS4(67296), Socs4(67296)
Gene Information
human ... CRCP(27297), AC068533.6(27297)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)