Fortfahren mit
E5134
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
suitable for electrophoresis, Molecular Biology, 99.0-101.0% (titration)
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Synonym(e):
Sequestren Na₂, Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,30
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 345,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.24
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
€ 39,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Insolubles, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
cation traces
Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.002%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
EDTA-Dinatriumsalz-Dihydrat wirkt als Chelator von Metallionen und bildet einen Oktaederkomplex mit divalenten Kationen. Dies ist in der molekularbiologischen Forschung nützlich, um Enzyme zu hemmen, die von der Aktivierung durch Metallionen abhängig sind. Bei diagnostischen Tests fungiert es während der Blutentnahme als Antikoagulans für hämatologische Untersuchungen
Application
EDTA-Dinatriumsalz wird in der Forschung wie folgt eingesetzt:
  • als Komponente in Pufferlösungen für Elektrophorese, Zellkultivierung, enzymatische Assays, siRNA, Durchflusszytometrie, Färbung mit Dimetylmethylblau und mehr[1]
  • als Antikoagulans bei der Vollblutentnahme
  • als Stabilisatorlösung zum Einfrieren von Zellkulturproben[2]
  • in Kombination mit PBS und Trypsin zur Trypsinisierung von Zellen[3]
  • für die Phytoextraktion von Schwermetallen in verschmutzten Böden
Chelatbildner mit divalenten Kationen. Blockiert Enzyme wie Metallproteasen, die für ihre Aktivität divalente Kationen benötigen.
Features and Benefits
  • Molekularbiologische Qualität, geeignet für viele molekularbiologische Anwendungen
  • Frei von Endonukleasen, DNase, RNase, Nickase und Protease
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ED2SS27285E4884
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade
grade
-
grade
ACS reagent
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.0-101.0% (titration)
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
99.0-101.0%
assay
99.0-101.0%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.005% Insolubles, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
impurities
-
impurities
residual solvents, complies, ≤0.001% cyanide (CN), ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.1% nitrilotriacetic acid (HPLC) (HPLC)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
form
powder
form
powder
form
crystals
form
solid
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Product E5134 has a re-test date of Aug. 2023. Has the re-test been completed?
    1 answer
    1. The specific lot number is required to determine the retest status. You may obtain this lot status by contacting our Technical Service team. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information, including the specific lot number, so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  4. What is the working concentration for Product E5134, EDTA disodium salt, for use as an anti-coagulant?
    1 answer
    1. The optimal concentration is 1.5 mg per mL of blood.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is Product E5134, EDTA disodium salt, stable in solution?
    1 answer
    1. Yes. A 0.5 M stock solution at pH 8.5 is stable for months at 2-8°C.
      Helpful?
  7. Can solutions of Product E5134, EDTA disodium salt, be autoclaved?
    1 answer
    1. Yes.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review