Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
213-548-2
MDL number:
Quality level:
storage temp.
−20°C
Quality Level
SMILES string
CC(=O)[C@@]12O[C@@H]1CC3C4CC=C5CC(O)CCC5(C)C4CCC23C
InChI
1S/C21H30O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h4,14-18,23H,5-11H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17?,18-,19?,20?,21-/m1/s1
InChI key
UQVIXFCYKBWZPJ-QJYPHQRNSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E4875-10G | 04061832849898 |