Fortfahren mit
E4762
Methylelaidat
≥99% (capillary GC)
Synonym(e):
trans-9-Octadecensäure-methylester, Methyl-elaidat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
€ 164,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-712-4
Beilstein/REAXYS Number:
1727038
MDL number:
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
InChI key
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Packaging
Verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L225145119V1381
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylelaidat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E4762-1G04061833604007
E4762-500MG04061833604014