Fortfahren mit
E2750
(+)-Pseudoephedrin -hydrochlorid
≥98%
Synonym(e):
(+)-ψ-Ephedrin -hydrochlorid, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol -hydrochlorid, d-Isoephedrin -hydrochlorid, d-Pseudoephedrin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.69
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-462-1
Beilstein/REAXYS Number:
3915112
MDL number:
Assay:
≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
185-188 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Biochem/physiol Actions
Nicht-selektiver adrenergischer Agonist; abschwellend
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E2750-25G04061833602911
E2750-100G04061832556437