Fortfahren mit
D9315
Deltamethrin
≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19Br2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-256-6
Beilstein/REAXYS Number:
6746312
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H](\C=C(\Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI key
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Application
Deltamethrin has been used to study its effect:
  • as a PP2A/PPP3CA inhibitor by treating HEK293 (human embryonic kidney cells) Tau-BiFC cells
  • on the innate immunity in rainbow trout
  • on the molecular stress level in black tiger shrimp Penaeus monodon
Biochem/physiol Actions
Deltamethrin is a type II semi-synthetic pyrethrin, which acts as a potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B) and has an IC50 of about 100 pM.[1] This inhibitory action results in cellular hyperexcitability by causing non-mutated calcium channels to remain open for an extended period of time allowing an abundance of Ca2+ to enter the cell. Some sodium channel mutations such as the L993F mutation in Xenopus oocytes show decreased sensitivity to deltamethrin.[2]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deltamethrin
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)