Fortfahren mit
D9188
KIMBLE Dounce Gewebehomogenisator
40 mL complete
Synonym(e):
885300-0040, Dounce Tissue Grinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
€ 263,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0040
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
working volume × L
40 mL × 215 mm
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3_x000D_
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization._x000D_
  • All-glass construction_x000D_
  • Two pestles are supplied with each complete unit_x000D_
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction_x000D_
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate_x000D_
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0189D8938D9063
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
pestle B clearance
0.0008-0.0022 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
pestle A clearance
0.0028-0.0047 in.
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
working volume × L
40 mL × 215 mm
working volume × L
100 mL × 232 mm
working volume × L
2 mL × 60 mm
working volume × L
7 mL × 125 mm
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0040
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0100
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0002
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0007
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce Gewebehomogenisator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yue Zong et al.
Cell research, 29(6), 460-473 (2019-04-06)
AMPK, a master regulator of metabolic homeostasis, is activated by both AMP-dependent and AMP-independent mechanisms. The conditions under which these different mechanisms operate, and their biological implications are unclear. Here, we show that, depending on the degree of elevation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9188-1SET04061835572816