Fortfahren mit
D9135
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycerin
≥99%
Synonym(e):
(S)-1,2-Dipalmitin, (S)-Glycerin-1,2-dipalmitat, DG(16:0/16:0/0:0), Hexadecansäure-1,1′-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl]-ester, NSC 269964
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H68O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.91
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-131-4
Beilstein/REAXYS Number:
1730209
MDL number:
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
Porcine pancreas, bovine skin
assay
≥99%
form
powder
impurities
1,3-isomer, essentially free
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/t33-/m0/s1
InChI key
JEJLGIQLPYYGEE-XIFFEERXSA-N
Preparation Note
Prepared by a modification of the procedure of Sowdon, J.C. and Fisher, H.O.l., J. Am. Chem. Soc., 63, 3244 (1941).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9135-100MG04061832947426
D9135-25MG04061833590256