Fortfahren mit
D9134
2,3-Diphospho-D-Glycerinsäure Penta-(cyclohexylammonium)-salz
≥97% (TLC)
Synonym(e):
D-Glycerat-2,3-diphosphat Penta-(cyclohexylammonium)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 866,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8O10P2 · 5C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
761.91
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
€ 866,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
egg white
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
impurities
≤1% 3-phosphoglyceric acid
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC5CCCCC5.OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/5C6H13N.C3H8O10P2/c5*7-6-4-2-1-3-5-6;4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8/h5*6H,1-5,7H2;2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11)/t;;;;;2-/m.....1/s1
InChI key
WMBJYTVZNODJKS-SPUYNGLASA-N
Application
D-Glycerate 2,3-diphosphate (DPG), cofactor of both phosphoglyceric acid mutase and hemoglobin, may be used as a reference compound in analysis of blood cell (erythrocyte) glycolysic cycle metabolites.[1] 2,3-diphosphoglycerate (DPG) may be used as a reference in assays that measure DPG levels to indicate the health status of erythrocytes/red blood cells (RBC).[2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5764P8877P7877
biological source
egg white
biological source
synthetic
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9134-100MG04061832389264
D9134-1G04061826059180