Fortfahren mit
D9050
N-Acetyl-2,3-Dehydro-2-Desoxyneuraminsäure
≥93% (TLC)
Synonym(e):
2,3-Dehydro-2-deoxy-N-acetylneuraminsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-550-7
Beilstein/REAXYS Number:
8722455
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 40.8 to 51.0 °, c = 0.66% (w/v) in water
color
white
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO8/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
InChI key
JINJZWSZQKHCIP-UFGQHTETSA-N
Application
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid (NADNA), a specific endogenous neuraminidase (NEU) inhibitor, may be used to study the roles of endogenous neuraminidase in the development and function of neural processes and pathways as well as other processes that depend upon sialylation-desialylation cycles. [1][2]
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of bacterial, viral and animal neuraminidase (sialidase).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
110138D1133T2144
assay
≥93% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥93% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: ≥10 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9050-5MG04061833590188
D9050-10MG04061833590171
D9050-25MG04061832389240