Fortfahren mit
D8016
Natrium-2,3-Dimercaptopropansulfonat Monohydrat
95%
Synonym(e):
2,3-Dimercapto-propansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, DMPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(SH)CH2SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-796-3
Beilstein/REAXYS Number:
3734863
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mol wt
228.29 g/mol
mp
215 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(S)CS
InChI
1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate is a chelating agent for heavy metals. [1]
Application
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote against non-metallic pesticides as nereistoxin insecticides. It has also been noted in a review of existing chelating agents for the treatment of heavy metals and metalloid intoxication. [2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30968431648172553
assay
95%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
97%
form
powder
form
powder
form
crystals and lumps
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
228.29 g/mol
mol wt
average mol wt 1200-5000
mol wt
-
mol wt
-
mp
215 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)