Fortfahren mit
D7884
Dialyseschlauch, benzoyliert
Avg. flat width 32 mm (1.27 in.)
Synonym(e):
Dialyseschlauch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ft
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,00
€ 29,45
5 ft
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
€ 114,00
10 ft
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
€ 29,45
Listenpreis€ 31,00Sparen Sie 5%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
capacity
~100 mL/ft
pore size
2000 NMWCO
storage temp.
2-8°C
Application
Zelluloseschlauch, benzoyliert zur Verringerung der Porengröße. Hilfreich, um Verbindungen mit einem Molekulargewicht von ≤1.200 von Verbindungen mit einem Molekulargewicht von >2.000 zu separieren.
Packaging
Lieferung in einem Wasserpack mit 0,002%igem 1-Hydroxypyridin-2-Thion als Konservierungsmittel.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z371106Z371092Z371084
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
capacity
~100 mL/ft
capacity
-
capacity
-
capacity
-
pore size
2000 NMWCO
pore size
-
pore size
-
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialyseschlauch, benzoyliert
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)