Fortfahren mit
D7693
Dynasore Hydrat
≥97.5% (HPLC), powder, dynamin 1 and dynamin 2 GTPase activity inhibitor
Synonym(e):
3-Hydroxy-naphthalin-2-carbonsäure-(3,4-dihydroxy-benzyliden)-hydrazid Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 531,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N2O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.31 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
protect from light
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dynasore Hydrat,
form
powder
Quality Level
storage condition
protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Oc1ccc(\C=N\NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
InChI
1S/C18H14N2O4.H2O/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22;/h1-10,21-23H,(H,20,24);1H2/b19-10+;
InChI key
FKWZHQSDBMSHTN-ZIOFAICLSA-N
General description
Dynasore ist ein niedermolekularer GTPase-Inhibitor, der auf Dynamin-1, Dynamin-2 und Drp1 (Mitochondrien) abzielt. Dynasore blockiert die dynaminabhängige Endozytose, die Spaltung von endozytischen Vesikeln. Dynasore ist profibrotisch, induziert PAI-1 in pleuralen Mesothelzellen und kann ein wirksames Pleurodesemittel sein. Dynasore blockiert Infektionen mit humanem Papillomavirus Typ 16 (HPV16) und bovinem Papillomavirus Typ 1 (BPV1) (Pseudovirione).
Dynasorehydrat senkt labiles Cholesterin in der Plasmamembran und verzerrt die Lipid-Raft-Organisation. Dynasore weist pleiotrope Wirkungen auf Infektionen mit Herpes-simplex-Virus-1 (HSV)-1 und HSV-2 auf. Es verhindert das Eindringen des Virus, den Transport von Virusproteinen und die Kapsidbildung.
Application
Dynasorehydrat wird wie folgt verwendet:
  • zum Primen von mesenchymalen fetalen Stamm-/Stromazellen (fMSC)
  • in der Konfokalmikroskopie
  • im Wundheilungs-/Scratch-und-Gefäßbildungs-Assay
  • zum Analysieren seiner Wirkung auf Infektionen mit Coxsackie-Virus A9 (CAV9)
  • zum Hemmen der clathrinvermittelten Endozytose und caveolinvermittelten Endozytose
  • bei der Bildgebung von lebenden Zellen
Biochem/physiol Actions
Dynasore ist ein zellpermeabler, reversibler, nicht kompetitiver Dynamin-1- und Dynamin-2-GTPase-Aktivitätsinhibitor.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte anzuzeigen. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0340324410324413
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 16 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
color
faintly yellow to dark yellow
color
pale yellow
color
yellow
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Radioimmunotherapy of fibroblast activation protein positive tumors by rapidly internalizing antibodies
Fischer E, et al
Clinical Cancer Research, clincanres-clinca0644 (2012)
G J Hofmeyr et al.
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 121(8), 951-957 (2014-03-14)
Epidemiological data link low dietary calcium with pre-eclampsia. Current recommendations are for 1.5-2 g/day calcium supplementation for low-intake pregnant women, based on randomised controlled trials of ≥1 g/day calcium supplementation from 20 weeks of gestation. This is problematic logistically in
Dynasore-not just a dynamin inhibitor
Preta G, et al.
Cell communication and signaling : CCS, 13(1), 24-24 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D7693-25MG04061832981444
D7693-5MG04061833588765
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I store a solution of Product D7693, Dynasore hydrate?
    1 answer
    1. We do not test solution stability for this product. In general, drug solutions are best prepared immediately before use.  We recommend storing at -20°C in single use aliquots.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What can I use to make a solution of Product D7693, Dynasore hydrate?
    1 answer
    1. As listed on the product page on the website, Dynasore is soluble in DMSO at 10 mg/mL.  It is also soluble in ethanol at 1 mg/mL.
      Helpful?
  4. What concentration of Product D7693, Dynasore hydrate, should I use in my experiment?
    1 answer
    1. The following reference uses Dynasore at 80 μM:  Massol, R.H., et al., A burst of auxilin recruitment determines the onset of clathrin-coated vesicle uncoating.  Proc. Nat. Acad. Sci., USA, 103, 10265-10270 (2006).