Fortfahren mit
D6790
Defensin HNP-2 human
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Neutrophil Peptide-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
€ 148,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C147H217N43O37S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3370.95
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
€ 148,75
Listenpreis€ 175,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
antibiotic activity spectrum
fungi, mycobacteria, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2CSSC[C@@H]3NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc7ccc(O)cc7)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc8ccc(O)cc8)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC3=O)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)[N@@H]9CCC[C@H]9C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc%10ccc(O)cc%10)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC1=O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C147H217N43O37S6/c1-13-73(6)114-139(222)168-76(9)118(201)163-63-110(196)170-96(48-50-113(199)200)127(210)172-92(31-22-52-159-145(152)153)125(208)171-93(32-23-53-160-146(154)155)126(209)178-98(58-81-35-41-85(192)42-36-81)123(206)165-65-112(198)186-117(79(12)191)141(224)184-106-70-232-229-67-103-134(217)173-94(33-24-54-161-147(156)157)128(211)189-116(75(8)15-3)142(225)190-55-25-34-108(190)138(221)167-78(11)120(203)181-105(136(219)187-114)69-231-230-68-104(135(218)185-107(143(226)227)71-233-228-66-89(148)121(204)176-100(133(216)182-103)59-82-37-43-86(193)44-38-82)183-132(215)99(57-80-26-17-16-18-27-80)175-119(202)77(10)166-129(212)102(61-84-62-162-90-29-20-19-28-88(84)90)179-130(213)97(56-72(4)5)177-124(207)91(30-21-51-158-144(150)151)169-111(197)64-164-122(205)95(47-49-109(149)195)174-131(214)101(60-83-39-45-87(194)46-40-83)180-140(223)115(74(7)14-2)188-137(106)220/h16-20,26-29,35-46,62,72-79,89,91-108,114-117,162,191-194H,13-15,21-25,30-34,47-61,63-71,148H2,1-12H3,(H2,149,195)(H,163,201)(H,164,205)(H,165,206)(H,166,212)(H,167,221)(H,168,222)(H,169,197)(H,170,196)(H,171,208)(H,172,210)(H,173,217)(H,174,214)(H,175,202)(H,176,204)(H,177,207)(H,178,209)(H,179,213)(H,180,223)(H,181,203)(H,182,216)(H,183,215)(H,184,224)(H,185,218)(H,186,198)(H,187,219)(H,188,220)(H,189,211)(H,199,200)(H,226,227)(H4,150,151,158)(H4,152,153,159)(H4,154,155,160)(H4,156,157,161)/t73-,74-,75-,76-,77-,78-,79+,89-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,114-,115-,116-,117-/m0/s1
InChI key
GRZXCHIIZXMEPJ-HTLKCAKFSA-N
Gene Information
human ... DEFA1(1667)
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
This is an endogenous antibiotic peptide and monocyte chemotactic peptide produced by human neutrophils. Defensins are a family of 3-4 kDa (29-34 amino acids) peptides found in the granules of mammalian phagocytes. The members of this famuly are variably arginine-rich and all share 6 conserved cysteine residues that participate in intramolecular disulfide bonds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9565D9690B2809
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)