Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,60 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 222,00 € 188,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.22
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
211-503-1
MDL number:
Assay:
98-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 47,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
2′-Desoxyadenosin 5′-Monophosphat, Sigma Grade, 98-100%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
98-100%
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
General description
N2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate is a nucleotide that serves as a building block for DNA synthesis.
Application
2’-deoxyadenosine-5’-monophosphatehas been used to study proteins via UV resonance Raman spectroscopy.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade Sigma Grade | grade Sigma Grade | grade - | grade Sigma Grade |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source microbial (fermentation) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay 98-100% | assay ≥95.0% | assay ≥98% | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D6375-500MG | 04061833006924 |
| D6375-1G | 04061826690598 |
| D6375-100MG | 04061833006917 |