Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpore size
12,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diameter approx. 21 mm (0.83 in.); pre-cut; open ended; dry unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 12,000 Da MWCO | pore size - | pore size 12,000 Da MWCO | pore size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?