Fortfahren mit
D5632
3,5-Dibrom-L-tyrosin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9Br2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.98
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-091-5
MDL number:
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)