Fortfahren mit
D5376
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 1,500,000-2,800,000
Synonym(e):
6-O-(6-O-beta-D-Glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)-D-glucose, Manninotriose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.840,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
€ 455,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 1,500,000-2,800,000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
color
white
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextrane, eine Klasse von Polysacchariden, die hauptsächlich aus mit alpha-(1-6)-Bindungen verbundenen Glukoseeinheiten bestehen, besitzen äußerst vielfältige Eigenschaften. Diese wasserlöslichen, hochmolekularen Dextranpolymere werden in großem Umfang in verschiedenen biomedizinischen Anwendungen eingesetzt. Die spezifische Struktur von Dextran kann abhängig von dem Bakterienstamm, aus dem sie stammen, variieren. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften spielen Dextrane eine entscheidende Rolle in der Biochemie, der Zellkultivierung, in Arzneimittdarreichungsstudien und in der biomedizinischen Forschung.
Application
Dextrane werden in vielen Anwendungen als Thrombozytenaggreganten, Plasmavolumenexpander, Regler für den osmotischen Druck, Stabilisatoren, Organtrennmedien, Matrixkomponenten, Copolymere, Mikroträger, Bindemittel, Viskositätsmodifikatoren, Antithrombosemittel, Schmiermittel und Komponenten für die physikalische Struktur eingesetzt. Sie können als lange hydrophile Spacerarme verwendet werden, um das Leistungsverhalten (die Bewegungsfreiheit) konjugierter/gebundener Proteine zu verbessern. Dextrane können zur Verwendung in Biosensorsystemen derivatisiert werden.[1]
Dextrane von weniger als 60.000 Da gelten im Allgemeinen als Dextrane mit niedrigem Molekulargewicht. Aufgrund ihrer Viskositäten sowie Aggregations- und Permeationseigenschaften werden Dextrane mit niedrigem Molekulargewicht häufig Dextranen mit hohem Molekulargewicht vorgezogen. Wasserlösliche Dextranpolymere mit hohem Molekulargewicht werden in vielen verschiedenen biomedizinischen Anwendungen eingesetzt. Dextran (1500-2800), ein Dextran mit hohem Molekulargewicht, kann zur Induzierung der Blutaggregation und als hochviskoser Plasmaexpander (HVPE) verwendet werden.[2]
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Biochem/physiol Actions
  • Osmotisches Gleichgewicht: Dextran trägt zur Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts bei, indem es die Konzentration der gelösten Stoffe in einer Lösung erhöht. Dies verhindert übermäßige Wasserbewegung durch die Zellmembranen und bewirkt auf diese Weise, dass die Integrität und Funktion der Zellen erhalten bleiben.
  • Kryoprotektion: Dextran wirkt als Kryoprotektivum, indem es während des Einfrierens eine schützende Barriere um Zellen und Gewebe bildet. Diese Barriere verhindert die Bildung von Eiskristallen, die Zellmembranen und -strukturen schädigen können.
  • Viskositätskontrolle: Dextran kann die Viskosität von Lösungen verändern, indem es das Molekulargewicht der Lösung erhöht. Diese Änderung der Viskosität wirkt sich auf die Fließeigenschaften der Lösung aus und ist daher nützlich für die Kontrolle der Zähflüssigkeit von Lösungen in verschiedenen Prozessen.
  • Arzneimitteldarreichung: Modifiziertes Dextran dient als Träger für die kontrollierte Darreichung von Arzneimitteln. Dextran kann Arzneimittel einkapseln und allmählich freisetzen. Auf diese Weise wird die Löslichkeit des Arzneimittels erhöht und das Freisetzungsprofil kann gesteuert werden, um bessere therapeutische Ergebnisse zu erzielen.
  • Gelelektrophorese: Dextran erhöht die Dichte von Probenladelösungen in der Gelelektrophorese. Diese erhöhte Dichte trägt dazu bei, dass die Proben in die Gelmatrix einsinken, was eine präzisere Trennung der Moleküle auf der Grundlage von Größe und Ladung während der Elektrophorese ermöglicht.
  • Enzym-Stabilisierung: Dextran stabilisiert Enzyme, indem es eine schützende Umgebung schafft. Es bildet eine stabile Matrix rund um die Enzyme, die dazu führt, dass sich ihre Aktivität erhöht und ihre Lebensdauer bei verschiedenen biochemischen Reaktionen verlängert wird. Dieser Schutz verhindert die Denaturierung und Inaktivierung der Enzyme, so dass diese effektiver arbeiten können.
Features and Benefits
  • Dextran mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 1.500.000–2.800.000
  • Frei löslich in Wasser, DMSO, Formamid, Ethylenglykol und Glycerin
  • Vielseitig und anpassbar für eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Preparation Note
Mit Ausnahme des Dextrans mit dem höchsten Molekulargewicht (MW), D5501 (MW-Bereich = 5 bis 40 Millionen), sind Dextrane sehr wasserlöslich. Normalerweise prüft Sigma die Löslichkeit von Dextranen in Wasser in Konzentrationen von mindestens 30 mg/ml. Dextrane sind auch in DMSO, Formamid, Ethylenglycol und Glycerin frei löslich. Neutrale wässrige Dextran-Lösungen können durch 30- bis 45-minütiges Autoklavieren bei 110 - 115 oC sterilisiert werden. Dextran kann mit starken Säuren bei hohen Temperaturen hydrolisiert werden. Die terminale reduzierende Endgruppe von Dextran kann in alkalischen Lösungen oxidiert werden.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D46263138931392
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf