Fortfahren mit
D5307
Amplification Grade DNase 1
Synonym(e):
Deoxyribonuclease I (dnase 1) from bovine pancreas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 577,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
€ 577,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Other Notes
amplification grade** unlisted item
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AMPD110104159001260913
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)