Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 230,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H39NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18-/m0/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-ROUUACIJSA-N
Biochem/physiol Actions
Sphingosine kinase inhibitor; protein kinase C alpha (PKCα) -specific inhibitor; Sphingosine analog; potentiates the effect of doxorubicin (DOX) in tumor-bearing animals.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form waxy solid | form powder |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D4681-1MG | 04061833574034 |