Fortfahren mit
D4288
Digalacturonic acid
≥85% (HPLC)
Synonym(e):
α-D-GalA-(1→4)-D-GalA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=O)C(O)C(OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O13/c13-1-2(14)3(15)8(7(19)10(20)21)24-12-6(18)4(16)5(17)9(25-12)11(22)23/h1-9,12,14-19H,(H,20,21)(H,22,23)
InChI key
SYBQLSSECRIKMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Digalacturonic acid (DGA), derived in vivo from pectin catabolism, is used for the co-crystallization of enzymes such as proteinase K. It is used in galacturonic acid metabolism research as a substrate to identify, differentiate and characterized endo- and exopolygalacturonase(s) and gluconase(s). DGA is used to study the transport of oligogalacturonides by systems such as the TogMNAB ABC transporter.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7407G9662C8286
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥85% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4288-100MG04061832961552
D4288-25MG04061832961576
D4288-10MG04061833564257