Fortfahren mit
D4130
Barium-Diphenylamin-4-Sulfonat
redox indicator
Synonym(e):
4-Phenylamino-benzolsulfonsäure Bariumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Bariumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C12H10NO3S)2Ba
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
633.88
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161500
EC Number:
228-278-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3795146
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Barium-Diphenylamin-4-Sulfonat, for redox titration
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
cation traces
C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8%
SMILES string
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserer Titrations-Webseite.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00255242969433373
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
cation traces
C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
~95%
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4130-25G04061833564059
D4130-5G04061833564066
D4130-50G04061833629567